Få mere at vide
Fisherbrand™ 20 mm krympetætning, sølv, aluminiumshætte, 10 mm centerhul, samlet septum
Artikelnummer. 11778246 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Farve:
Beige, Hvid
Blå, Hvid
Mørkegrå
Rød-Orange, Klarhed
Sølv, Blå gennemsigtig, Hvid
Sølv, Blå, Grå
Sølv, Grå, Rød
Sølv, Hvid
Materiale (liner):
Butyl
Naturgummi/TEF
PTFE/Butyl
Silikone/PTFE
Silikone/aluminium
Tykkelse (metrisk):
1,3 mm
1,5 mm
3 mm
3,2 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Materiale (liner) Tykkelse (metrisk) Pakningsstørrelse
11778246 Sølv, Blå, Grå PTFE/Butyl 3 mm Pakke med 1000
11742458 Sølv, Grå, Rød PTFE/Butyl 3 mm Pakke med 1000
11891653 Sølv, Hvid Silikone/aluminium 3 mm Pakke med 1000
11590505 Beige, Hvid Silikone/PTFE 3,2 mm Pakke med 1000
11793127 Sølv, Blå gennemsigtig, Hvid Silikone/PTFE 3 mm Pakke med 1000
11845030 Mørkegrå Butyl 3 mm Pakke med 1000
11884011 Blå, Hvid Silikone/PTFE 1,5 mm Pakke med 1000
12616775 Rød-Orange, Klarhed Naturgummi/TEF 1,3 mm Pakke med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 11778246
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Formonterede hætter og skillevægge er praktiske og minimerer forurening fra håndtering.
  • 20 mm
  • Kombinationsforsegling
  • aluminium
  • Kasket
  • li>Centerhul
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Pharma-Fix-Septa
Materiale (liner) PTFE/Butyl
Farve Sølv, Blå, Grå
Diameter (metrisk) Udvendig 20 mm
Materiale Aluminium
Til brug med (applikation) Headspace
Mængde 1000
Tykkelse (metrisk) 3 mm
Lukkestørrelse 20 mm
Til brug med (udstyr) 20 mm Crimp Top Vials
Grønne funktioner ACT Ecolabel (Sølv)
Produkttype Crimp Cap