Få mere at vide
Fisherbrand™ 13 mm PP skruetætning, sort, lukket top, 13-425 gevind, samlet septum
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11823861 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Farve:
Beige, Rød-orange, Sort
Fløde, Sort
Grå, Rød, Sort
Sort, Rød-orange, Klarhed
Materiale (liner):
Naturgummi/TEF
PTFE/Butyl
Rødt gummi/PTFE
Silikone/PTFE
Tykkelse (metrisk):
1 mm
1,3 mm
1,5 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Materiale (liner) Tykkelse (metrisk) Pakningsstørrelse
11823861 Grå, Rød, Sort PTFE/Butyl 1,3 mm Pakke med 1000
11864970 Sort, Rød-orange, Klarhed Naturgummi/TEF 1,3 mm Pakke med 1000
11884970 Fløde, Sort Silikone/PTFE 1,5 mm Pakke med 1000
12636715 Beige, Rød-orange, Sort Rødt gummi/PTFE 1 mm Pakke med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11823861
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Polypropylenhætter er kemisk inerte og velegnede til de fleste kromatografiapplikationer.
  • 13 mm
  • PP
  • Skruelåg
  • Sort
  • Formonterede hætter og skillevægge er praktiske og minimerer forurening fra håndtering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale (liner) PTFE/Butyl
Farve Grå, Rød, Sort
Diameter (metrisk) Udvendig 13 mm
Materiale Polypropylen
Til brug med (applikation) HPLC
Mængde 100
Tykkelse (metrisk) 1,3 mm
Produkttype Skruelåg