Få mere at vide
Fisherbrand™ 13 mm PP skruelåg, 13-425 gevind
Artikelnummer. 11707607 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Farve:
Hvid
Sort
Produkttype:
Centerhulskruedæksel
Lukket topskruelåg
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Produkttype Pakningsstørrelse
11707607 Sort Lukket topskruelåg Pakke med 1000
11797597 Sort Centerhulskruedæksel Pakke med 1000
11717607 Hvid Centerhulskruedæksel Pakke med 1000
11898881 Hvid Lukket topskruelåg Pakke med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11707607
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Polypropylenhætter er kemisk inerte og velegnede til de fleste kromatografiapplikationer.
  • 13 mm
  • PP skruelåg
  • Lukket top skruelåg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Sort
Diameter (metrisk) Udvendig 13 mm
Materiale Polypropylen
Lukkestørrelse ND13
Produkttype Lukket topskruelåg