Få mere at vide
Fisherbrand™ 9 mm PP kort gevindtætning, blå, centerhul, samlet skillevæg
Artikelnummer. 11863021 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Blå, Beige, Rød-orange
Blå, Hvid
Blå, Rød, Hvid
Blå, Rød-orange, Klarhed
Rød, Hvid, Blå
Forspaltet:
Ja
Nej
Y-snit
Materiale (liner):
Aluminium
Naturgummi/TEF
PTFE Virginal
PTFE/Silikone
PTFE/Silikone/PTFE
Rødt gummi/PTFE
Silikone/PTFE
Tykkelse (metrisk):
0,06 mm
0,2 mm
1 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Forspaltet Materiale (liner) Tykkelse (metrisk) Pakningsstørrelse
11863021 Blå, Beige, Rød-orange Nej Rødt gummi/PTFE 1 mm Pakke med 1000
11722438 Blå, Rød-orange, Klarhed Nej Naturgummi/TEF 1 mm Pakke med 1000
11787567 Blå, Rød, Hvid Nej Silikone/PTFE 1 mm Pakke med 1000
11797567 Blå, Hvid Ja PTFE/Silikone 1 mm Pakke med 1000
11732438 Rød, Hvid, Blå Nej PTFE/Silikone/PTFE 1 mm Pakke med 1000
11834830 Blå Nej PTFE Virginal 0,2 mm Pakke med 1000
11864850 Rød, Hvid, Blå Y-snit Silikone/PTFE 1 mm Pakke med 1000
16328357 Blå Nej Aluminium 0,06 mm Pakke med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 11863021
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28038
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Polypropylenhætter er kemisk inerte og velegnede til de fleste kromatografiapplikationer.
  • Eliminering af septum push-through
  • Øget tætningsevne
  • Forbedret autosampler-kompatibilitet
  • Fleksibilitet til at vælge den bedste septum til dit instrument og applikationer
  • Optimeret ergonomi, fin teksturering og jævnt fordelte ribber for overlegen håndtering
  • Nem-på, nem-off bekvemmelighed med kun én omgang
  • Formonterede hætter og skillevægge er praktiske og minimerer forurening fra håndtering
  • Lukninger har profilen som en krympe- eller snaplukning for kompatibilitet med robotautosamplere
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Kort trådhætte
Materiale (liner) Rødt gummi/PTFE
Diameter (metrisk) åbning 6 mm
Farve Blå, Beige, Rød-orange
Diameter (metrisk) Udvendig 9 mm
Materiale Polypropylen
Forspaltet Nej
Til brug med (applikation) GC, HPLC
Mængde 1000
Tykkelse (metrisk) 1 mm
Lukkestørrelse 9 mm
Til brug med (udstyr) 9 mm hætteglas med skruegevind
Grønne funktioner ACT Ecolabel (Sølv)
Produkttype Skruelåg