Få mere at vide
Thermo Scientific™ SureSTART™ 18 mm præcisionsskruelåg, niveau 3 højtydende applikationer
Artikelnummer. 17303993 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Septum:
Rød silikone/naturlig PTFE
Silikone/Aluminium
Silikone/PTFE, blød
Silikone/PTFE, høj temperatur
Stil:
18 mm headspace skruedæksel
Blød
Høj temperatur
Mængde:
100 stk.
1000 pakker
5000 pakker
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Septum Stil Mængde
17303993 Silikone/PTFE, blød Blød 100 stk.
17313993 Silikone/PTFE, blød Blød 5000 pakker
17323993 Silikone/PTFE, blød Blød 1000 pakker
17333993 Silikone/PTFE, høj temperatur Høj temperatur 100 stk.
17343993 Rød silikone/naturlig PTFE Høj temperatur 5000 pakker
17353993 Silikone/PTFE, høj temperatur Høj temperatur 1000 pakker
30286151 Silikone/Aluminium 18 mm headspace skruedæksel 100 stk.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 17303993 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 6PMSC18ST2
Store besparelser og bedre adskillelse
Brug rabatkode 27992
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Brug niveau 3 Thermo Scientific™ SureSTART™ 18 mm præcisionsskruelåg med skruehætteglas, der har en 18 mm åbning for ultimativ ydeevne og følsomhed fra dine metoder, samtidig med at de højeste niveauer af prøvesikkerhed og integritet opretholdes.
Bruge Thermo Scientific™ SureSTART™ 18 mm præcisionsskruelåg med skruehætteglas, der har en 18 mm åbning, inklusive vores SureSTART 10 mL og 20 mL Screw Top Headspace-hætteglas (niveau 3). Vælg Level 3-produkter for ultimativ ydeevne og følsomhed fra dine metoder, mens du bevarer de højeste niveauer af prøvesikkerhed og -integritet. Vælg mellem magnetiske stålhætter med silikone/PTFE-skillevægge til alle formål designet til at reducere problemer med autosamplernåle. Vælg High Temperature septa for at tillade opvarmning til over 250 °C uden overdreven blødgøring af septum eller frigivelse af flygtige dampe.
Vores ydeevneniveau 3-kondensatorer er specielt designet og behandlet til massespektrometri og indeholder de laveste mængder metaller, udtrækbare og udvaskbare stoffer, hvilket sikrer, at du konsekvent opnår følsomhed og selektivitet fra dine mest udfordrende analytter.
Præstationsniveauerne SureSTART
SureSTART Hætteglas, kapsler, indsatser, septa og sæt fås i tre ydelsesniveauer. Nu kan du vælge de produkter, der bedst passer til dine analytiske, præstationsmæssige eller budgetmæssige behov.
Niveau 1: Hverdagsanalyse
Kromatografi godkendt
SureSTART Level 1 Produkterne er omkostningsoptimerede, egnede til alle instrumenttyper og kvalitetstestet for at levere den ydeevne, prøvesikkerhed og reproducerbarhed, du har brug for til daglige analyser. De er en ideel løsning til at verificere tilstedeværelsen og kvantificeringen af forbindelser ved hjælp af detektionsteknikker som UV, RI og FID.
Niveau 2: Højkapacitetsanalyse
Når robusthed og reproducerbarhed er nøglen
SureSTART Level 2 Hætteglas har meget lavt metalindhold og udvaskbart materiale for at sikre, at de lever op til de høje standarder, du har brug for for at opfylde dine lovgivningskrav. Septaerne er betinget til at levere et meget lavt niveau af kromatografiske ekstrakter. Disse produkter understøtter rutinemæssige analyser og leverer data af høj kvalitet med en uafbrudt arbejdsgang.
Niveau 3: Høj præstation
Når følsomhed er et must
SureSTART Level 3 Produkterne pakkes i et rent miljø i henhold til vores eget hygiejnekoncept og regler for at beskytte mod forureningsfaktorer. Hætteglassene indeholder de laveste niveauer af udvindelige metaller og udvaskbare stoffer for at sikre ensartet, reproducerbar følsomhed og selektivitet for de mest udfordrende analytter. Septaerne er betinget til at levere det laveste niveau af kromatografiske ekstrakter. Vælg disse produkter for ultimativ metodepræstation og høje niveauer af sikkerhed og integritet i prøver.
Alle SureSTART hætteglas, lukninger og septa er certificeret til at opfylde fysiske parameterkrav som en del af vores produktionsproces.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Sølv
Materiale Magnetisk stål
Forspaltet Nej
Sterilitet Ikke-steril
Engangs Engangsbrug
Septum Silikone/PTFE, blød
Til brug med (applikation) Ikke for PFAS
Inkluderer Septum
Niveau Niveau 3
Stil Blød
Hårdhed 40 Kyst
Produktlinje SureSTART niveau 3
Mængde 100 stk.
Tykkelse (metrisk) 2.0 mm
Lukkestørrelse 18 mm
Til brug med (udstyr) 18 mm headspace-hætteglas med skrue
Grønne funktioner ACT Ecolabel (Sølv)
ACT-mærke Ja
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance Specifikation certificeret
Produkttype Magnetisk skruehætte
Septum Color Blå/Klar