Få mere at vide
Fisherbrand™ 9 mm PP kort gevindtætning, blå, centerhul, samlet skillevæg
Shop alle Fisherbrand Traceable produkterBeskrivelse
- Eliminering af septum push-through
- Øget tætningsevne
- Forbedret autosampler-kompatibilitet
- Fleksibilitet til at vælge den bedste septum til dit instrument og applikationer
- Optimeret ergonomi, fin teksturering og jævnt fordelte ribber for overlegen håndtering
- Nem-på, nem-off bekvemmelighed med kun én omgang
- Formonterede hætter og skillevægge er praktiske og minimerer forurening fra håndtering
- Lukninger har profilen som en krympe- eller snaplukning for kompatibilitet med robotautosamplere
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Kort trådhætte |
| Materiale (liner) | PTFE/Silikone |
| Diameter (metrisk) åbning | 6 mm |
| Farve | Blå, Hvid |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 9 mm |
| Materiale | Polypropylen |
| Forspaltet | Ja |
| Til brug med (applikation) | GC, HPLC |
| Mængde | 1000 |
| Tykkelse (metrisk) | 1 mm |
| Vis mere |