Få mere at vide
Thermo Scientific™ SureSTART™ 2 mL Snap Top-hætteglas, niveau 3 højtydende applikationer
Artikelnummer. 17324033 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
100/Pk.
1000/Pk.
5000/Pk.
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17324033 100/Pk.
17334033 5000/Pk.
17344033 1000/Pk.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17324033 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 6PRV111P
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28037
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Bruge SureSTART™ 2 mL Snap Top-hætteglas, ydeevneniveau 3, til højtydende, højfølsomme LC-MS-applikationer
Vælge Thermo Scientific™ SureSTART™ 2 mL Snap Top-hætteglas, Performance Level 3, til højtydende applikationer, når følsomhed er et must, og når du kører mange prøver. Vores niveau 3 hætteglas er vores hætteglas med højeste ydeevne, designet til at beskytte dine mest værdifulde prøver og levere ensartede, reproducerbare resultater til dine mest krævende analyser. Disse 2 mL klare snaphætteglas er specifikationscertificerede for at sikre deres fysiske dimensioner og autosampler-kompatibilitet. Brug 11 mm snaphætter eller 11 mm krympehætter til at forsegle dette hætteglas. Vores snaphætter giver en meget tæt forsegling på grund af deres bløde polyethylen (PE) materiale og dobbeltklikfunktion. Disse hætteglas opfylder alle krav i US, EU, JPN Pharmacopeia. Køb i løs vægt for større besparelser.
Funktioner
Ydeevne niveau 3 hætteglas– til højtydende applikationer
  • Identificeret af tre bølger på hætteglasset
  • Praktisk mærkat til at skrive på
  • Velegnet til HPLC/UHPLC og massespektrometri (MS) applikationer
  • Anbefales til brug med Thermo Scientific™ LC Orbitrap™ MS-systemer og andre højopløselige nøjagtige masse (HRAM ) instrumenter
Specifikation certificeret
  • Alle Thermo Scientific SureSTART hætteglas er dimensionelt verificeret
  • Inspiceres med automatiseret optisk inspektion og måleinstrumenter for at sikre kritiske dimensioner og tolerancer
  • Ensartet og fejlfri
Partiet kan spores
  • 100 % sporbar gennem fremstillingsprocessen
  • Overensstemmelsescertifikat fås efter partinummer efter anmodning
De SureSTART Præstationsniveauer
SureSTART hætteglas, hætter, indsatser, septa og kits er tilgængelige i tre ydeevneniveauer. Nu kan du vælge de produkter, der passer bedst til dine analytiske, præstations- eller budgetbehov.
• Niveau 1: Hverdagsanalyse
Kromatografi godkendt
SureSTART Niveau 1-produkter er omkostningsoptimerede, egnede til alle instrumenttyper og kvalitetstestet for at levere den ydeevne, prøvesikkerhed og reproducerbarhed, du har brug for til daglige analyser. De er en ideel løsning til at verificere tilstedeværelsen og kvantificeringen af stoffer ved hjælp af detektionsteknikker som UV, RI og FID.
•Niveau 2: High-throughput analyse
Når robusthed og reproducerbarhed er nøglen
SureSTART Niveau 2 hætteglas har meget lavt metalindhold og kan udvaskes for at sikre, at de overholder de høje standarder, du har brug for for at opfylde dine lovmæssige krav. Septaen er konditioneret til at give et meget lavt niveau af kromatografiske ekstraherbare stoffer. Disse produkter understøtter rutineanalyser og leverer data af høj kvalitet med en uafbrudt arbejdsgang.
•Niveau 3: Høj ydeevne
Når følsomhed er et must
SureSTART Niveau 3 produkter er pakket i et rent miljø i henhold til vores eget hygiejnekoncept og regler for at beskytte mod forurenende faktorer. Hætteglassene indeholder de laveste niveauer af ekstraherbare metaller og udvaskbare stoffer for at sikre ensartet, reproducerbar følsomhed og selektivitet for de mest udfordrende analytter. Septaen er konditioneret til at give det laveste niveau af kromatografiske ekstraherbare stoffer. Vælg disse produkter for den ultimative metodepræstation og høje niveauer af sikkerhed og integritet.
Alle SureSTART hætteglas, lukninger og septa er certificeret til at opfylde fysiske parameterspecifikationer som en del af vores fremstillingsproces.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) åbning 6 mm
Farve Clear
Diameter (metrisk) Udvendig 12 mm
Materiale Klart glas
Sterilitet Non-sterile
Engangs Single-use
Volumen (metrisk) 2 mL
Til brug med (applikation) (U)HPLC, GC, MS
Uddannet Yes
Indsæt type None
Materiale (coating) No
Emballagetype 1 Pk. of 100
Størrelse (metrisk) åbning 11 mm
Volumen (metrisk) rest <170 μL
Grundstil Flad base
Produktlinje SureSTART niveau 3
Volumen (metrisk) i alt 2 mL
Lukketype Snap Cap
Mængde 100/Pk.
Lukkestørrelse 11 mm
Markeringssted Ja
Volumen (metrisk) Brugbar 1.5 mL
Til brug med (udstyr) HPLC/GC Autosampler
Autoklaverbar Autoclavable
Certificeringer/compliance Specifikation certificeret
Højde (metrisk) 32 mm
Produkttype Snap-flaske