Få mere at vide
Thermo Scientific™ SureSTART™ 0,3 mL Glas Crimp Top Microvials til< 2 mL prøver, niveau 3 højtydende applikationer
Product Code. 17383943 Shop All Thermo Scientific Products
Change view
Click to view available options
Farve:
Amber
Clear
Mængde:
100/Pk.
1000/Pk.
5000/Pk.
Pakke med 100 stk
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Farve Mængde
17383943 Clear 5000/Pk.
17373943 Clear Pakke med 100 stk
17393943 Clear 1000/Pk.
17333953 Amber 100/Pk.
17343953 Amber 5000/Pk.
17353953 Amber 1000/Pk.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Product Code. 17383943 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 6PCV1103FIVPF
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
View all promotions
Forventet forsendelse: 18-12-2026
Bruge SureSTART™ 0,3 mL Glass Crimp Top Microvials, Performance Level 3, for at maksimere injektionsvolumen ved analyse af prøvestørrelser på mindre end 2 mL.
Vælge Thermo Scientific™ SureSTART™ 0,3 mL Glass Crimp Top Microvials, Performance Level 3, når du skal maksimere injektionsvolumen for< 2 ml prøver. Dette 12x32 mm mikrohætteglas har en fast indsats, der giver et samlet anvendeligt volumen på 0,25 ml og et restvolumen på 4μ L. Dette er et performanceniveau 3-hætteglas, der fås i klart og ravgult glas, hvilket betyder, at det er designet til at beskytte dine mest værdifulde prøver og levere ensartede, reproducerbare resultater til dine mest krævende analyser. De er specifikationscertificerede for at sikre fysiske dimensioner og autosampler-kompatibilitet. Disse hætteglas opfylder alle krav i US, EU, JPN Pharmacopeia. Brug 11 mm krympehætter og septa til at forsegle disse hætteglas. Køb i løs vægt for større besparelser.
Funktioner
Ydeevne niveau 3 hætteglas– til højtydende applikationer
  • Identificeret af tre bølger på hætteglasset
  • Praktisk mærkat til at skrive på
  • Velegnet til GC-, HPLC/UHPLC- og massespektrometri (MS)-applikationer
  • Anbefales til brug med Thermo Scientific™ GC og LC Orbitrap™ MS-systemer og andre højopløselige nøjagtige masse (HRAM ) instrumenter
Specifikation certificeret
  • Alle Thermo Scientific SureSTART hætteglas er dimensionelt verificeret
  • Inspiceres med automatiseret optisk inspektion og måleinstrumenter for at sikre kritiske dimensioner og tolerancer
  • Ensartet og fejlfri
Partiet kan spores
  • 100 % sporbar gennem fremstillingsprocessen
  • Overensstemmelsescertifikat fås efter partinummer efter anmodning
De SureSTART Præstationsniveauer
SureSTART hætteglas, hætter, indsatser, septa og kits er tilgængelige i tre ydeevneniveauer. Nu kan du vælge de produkter, der passer bedst til dine analytiske, præstations- eller budgetbehov.
• Niveau 1: Hverdagsanalyse
Kromatografi godkendt
SureSTART Niveau 1-produkter er omkostningsoptimerede, egnede til alle instrumenttyper og kvalitetstestet for at levere den ydeevne, prøvesikkerhed og reproducerbarhed, du har brug for til daglige analyser. De er en ideel løsning til at verificere tilstedeværelsen og kvantificeringen af stoffer ved hjælp af detektionsteknikker som UV, RI og FID.
•Niveau 2: High-throughput analyse
Når robusthed og reproducerbarhed er nøglen
SureSTART Niveau 2 hætteglas har meget lavt metalindhold og kan udvaskes for at sikre, at de overholder de høje standarder, du har brug for for at opfylde dine lovmæssige krav. Septaen er konditioneret til at give et meget lavt niveau af kromatografiske ekstraherbare stoffer. Disse produkter understøtter rutineanalyser og leverer data af høj kvalitet med en uafbrudt arbejdsgang.
•Niveau 3: Høj ydeevne
Når følsomhed er et must
SureSTART Niveau 3 produkter er pakket i et rent miljø i henhold til vores eget hygiejnekoncept og regler for at beskytte mod forurenende faktorer. Hætteglassene indeholder de laveste niveauer af ekstraherbare metaller og udvaskbare stoffer for at sikre ensartet, reproducerbar følsomhed og selektivitet for de mest udfordrende analytter. Septaen er konditioneret til at give det laveste niveau af kromatografiske ekstraherbare stoffer. Vælg disse produkter for den ultimative metodepræstation og høje niveauer af sikkerhed og integritet.
Alle SureSTART hætteglas, lukninger og septa er certificeret til at opfylde fysiske parameterspecifikationer som en del af vores fremstillingsproces.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Diameter (metrisk) åbning 4.5 mm
Farve Clear
Diameter (metrisk) Udvendig 12 mm
Materiale Klart glas
Sterilitet Non-sterile
Engangs Single-use
Volumen (metrisk) 0.3 mL
Til brug med (applikation) (U)HPLC, GC, MS
Uddannet Yes
Indsæt type Fast
Materiale (coating) No
Emballagetype 50 Packs of 100
Størrelse (metrisk) åbning 11 mm
Volumen (metrisk) rest <4 μL
Grundstil Indvendig fast indsats – konisk
Produktlinje SureSTART niveau 3
Volumen (metrisk) i alt 0.30 mL
Lukketype Crimp Cap
Mængde 5000/Pk.
Lukkestørrelse 11 mm
Markeringssted Ja
Volumen (metrisk) Brugbar 0.25 mL
Til brug med (udstyr) HPLC/GC Autosampler
Autoklaverbar Autoclavable
Certificeringer/compliance Specifikation certificeret
Højde (metrisk) 32 mm
Produkttype Crimp Top Microvial