Få mere at vide
Fisherbrand™ 20 mm krympetætning, sølv, aluminiumshætte, 10 mm centerhul, samlet septum
Shop alle Fisherbrand Traceable produkterTekniske data
Tekniske data
| Materiale (liner) | Silikone/PTFE |
| Farve | Sølv, Blå gennemsigtig, Hvid |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 20 mm |
| Materiale | Aluminium |
| Til brug med (applikation) | Headspace |
| Mængde | 1000 |
| Tykkelse (metrisk) | 3 mm |
| Lukkestørrelse | 20 mm |
| Til brug med (udstyr) | 20 mm Crimp Top Vials |
| Grønne funktioner | ACT Ecolabel (Sølv) |
| Vis mere |