Få mere at vide
Fisherbrand™ 11 mm aluminiumskrympeforsegling, sølv, centerhul, samlet septum
Artikelnummer. 15239468 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Farve:
Beige, Rød-orange
Beige, Rød-Orange
Blå gennemsigtig, Hvid
Blå, Hvid
Fløde, Rød
Grå, Rød
Hvid
Klarlakeret
Mørkeblå, Hvid
Rød, Hvid
Rød-orange, Klarhed
Sølv, Rød, Rød-orange, Klarhed
Sølv, Rød-orange, Klarhed
Sort
Materiale (liner):
Aluminium
Naturgummi/TEF
Naturgummi/butyl/TEF
PTFE Virginal
PTFE/Butyl
Rødt gummi/PTFE
Rød gummi/PTFE
Silikone/PTFE
Viton 1A
Tykkelse (metrisk):
0,06 mm
0,25 mm
1 mm
1,3 mm
1,5 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Materiale (liner) Tykkelse (metrisk) Pakningsstørrelse
15239468 Rød-orange, Klarhed Naturgummi/TEF 1 mm Pakke med 1000
12646605 Beige, Rød-Orange Rød gummi/PTFE 1 mm Pakke med 1000
11814890 Grå, Rød PTFE/Butyl 1,3 mm Pakke med 1000
16348357 Klarlakeret Aluminium 0,06 mm Pakke med 1000
11884880 Mørkeblå, Hvid Silikone/PTFE 1,3 mm Pakke med 1000
11737577 Sølv, Rød-orange, Klarhed Naturgummi/TEF 1 mm Pakke med 1000
11804890 Grå, Rød PTFE/Butyl 1,3 mm Pakke med 1000
11772418 Rød, Hvid Silikone/PTFE 1,3 mm Pakke med 1000
16358357 - PTFE Virginal 0,25 mm -
10051634 Fløde, Rød Silikone/PTFE 1,5 mm Pakke med 1000
11894880 Rød-orange, Klarhed Naturgummi/TEF 1,3 mm Pakke med 1000
11747577 Hvid PTFE Virginal 0,25 mm Pakke med 1000
10728468 Beige, Rød-orange Rødt gummi/PTFE 1 mm Pakke med 1000
11864880 Blå gennemsigtig, Hvid Silikone/PTFE 1,3 mm Pakke med 1000
11874880 Sort Viton 1A 1 mm Pakke med 1000
11782418 Rød, Hvid Silikone/PTFE 1 mm Pakke med 1000
11821653 Sølv, Rød, Rød-orange, Klarhed Naturgummi/butyl/TEF 1 mm Pakke med 1000
11792418 Blå, Hvid Silikone/PTFE 1,5 mm Pakke med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Artikelnummer. 15239468
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Krympelukninger i aluminium giver en sikker lækagebestandig tætning.
  • 11 mm
  • aluminium
  • Kasket
  • Klar
  • Center hul
  • Formonterede hætter og skillevægge er praktiske og minimerer forurening fra håndtering
  • Aluminiumtætninger skal påføres med et crimpværktøj
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale (liner) Naturgummi/TEF
Farve Rød-orange, Klarhed
Diameter (metrisk) Udvendig 11 mm
Materiale Aluminium
Til brug med (applikation) GC, HPLC
Stil 60° Shore A
Mængde 1000/Pk.
Tykkelse (metrisk) 1 mm
Produkttype Crimp Cap