Få mere at vide
Thermo Scientific™ SureSTART™ 11 mm snaphætter, niveau 3 højtydende applikationer
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Bruge Thermo Scientific™ SureSTART™ 11 mm Snap Caps med snaphætteglas, der har en 11 mm åbning, inklusive vores SureSTART 2 mL Snap-hætteglas, 1,5 mL Total Recovery Snap-hætteglas, High Recovery-snap-hætteglas og Glas Snap-mikrohætteglas til< 2 mL prøver (niveau 3). Vælg Level 3-produkter for ultimativ ydeevne og følsomhed fra dine metoder, mens du bevarer de højeste niveauer af prøvesikkerhed og -integritet. Vælg mellem bløde polyethylenhætter med dobbelt snap-funktion, der garanterer en tæt forsegling. Vores snaphætter inkluderer silikone/PTFE-skillevægge til alle formål med forskellige hårdhedsværdier designet til at reducere problemer med autosamplernåle. Forudspaltede septa-muligheder er tilgængelige for dem, der ønsker septa, der forhindrer problemer med overfyldning af hætteglas og forsegler godt nok til at undgå prøvefordampning.
Vores ydeevneniveau 3-kondensatorer er specielt designet og behandlet til massespektrometri og indeholder de laveste mængder metaller, udtrækbare og udvaskbare stoffer, hvilket sikrer, at du konsekvent opnår følsomhed og selektivitet fra dine mest udfordrende analytter.
Præstationsniveauerne SureSTART
SureSTART Hætteglas, kapsler, indsatser, septa og sæt fås i tre ydelsesniveauer. Nu kan du vælge de produkter, der bedst passer til dine analytiske, præstationsmæssige eller budgetmæssige behov.
Niveau 1: Hverdagsanalyse
Kromatografi godkendt
SureSTART Level 1 Produkterne er omkostningsoptimerede, egnede til alle instrumenttyper og kvalitetstestet for at levere den ydeevne, prøvesikkerhed og reproducerbarhed, du har brug for til daglige analyser. De er en ideel løsning til at verificere tilstedeværelsen og kvantificeringen af forbindelser ved hjælp af detektionsteknikker som UV, RI og FID.
Niveau 2: Højkapacitetsanalyse
Når robusthed og reproducerbarhed er nøglen
SureSTART Level 2 Hætteglas har meget lavt metalindhold og udvaskbart materiale for at sikre, at de lever op til de høje standarder, du har brug for for at opfylde dine lovgivningskrav. Septaerne er betinget til at levere et meget lavt niveau af kromatografiske ekstrakter. Disse produkter understøtter rutinemæssige analyser og leverer data af høj kvalitet med en uafbrudt arbejdsgang.
Niveau 3: Høj præstation
Når følsomhed er et must
SureSTART Level 3 Produkterne pakkes i et rent miljø i henhold til vores eget hygiejnekoncept og regler for at beskytte mod forureningsfaktorer. Hætteglassene indeholder de laveste niveauer af udvindelige metaller og udvaskbare stoffer for at sikre ensartet, reproducerbar følsomhed og selektivitet for de mest udfordrende analytter. Septaerne er betinget til at levere det laveste niveau af kromatografiske ekstrakter. Vælg disse produkter for ultimativ metodepræstation og høje niveauer af sikkerhed og integritet i prøver.
Alle SureSTART hætteglas, lukninger og septa er certificeret til at opfylde fysiske parameterkrav som en del af vores produktionsproces.
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Rød |
| Materiale | Polyethylen |
| Forspaltet | Ja |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Engangs | Engangsbrug |
| Septum | Silikone/PTFE |
| Inkluderer | Septum |
| Niveau | Niveau 3 |
| nr. pr. pakke | 50 x 100/Pk. |
| Stil | Forspaltet |
| Vis mere |