Få mere at vide
Fisherbrand™ 9 mm PP kort gevindtætning, blå, centerhul, samlet skillevæg
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11722438 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Blå, Beige, Rød-orange
Blå, Hvid
Blå, Rød, Hvid
Blå, Rød-orange, Klarhed
Rød, Hvid, Blå
Forspaltet:
Ja
Nej
Y-snit
Materiale (liner):
Aluminium
Naturgummi/TEF
PTFE Virginal
PTFE/Silikone
PTFE/Silikone/PTFE
Rødt gummi/PTFE
Silikone/PTFE
Tykkelse (metrisk):
0,06 mm
0,2 mm
1 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Forspaltet Materiale (liner) Tykkelse (metrisk) Pakningsstørrelse
11722438 Blå, Rød-orange, Klarhed Nej Naturgummi/TEF 1 mm Pakke med 1000
11787567 Blå, Rød, Hvid Nej Silikone/PTFE 1 mm Pakke med 1000
11797567 Blå, Hvid Ja PTFE/Silikone 1 mm Pakke med 1000
11863021 Blå, Beige, Rød-orange Nej Rødt gummi/PTFE 1 mm Pakke med 1000
11732438 Rød, Hvid, Blå Nej PTFE/Silikone/PTFE 1 mm Pakke med 1000
11834830 Blå Nej PTFE Virginal 0,2 mm Pakke med 1000
11864850 Rød, Hvid, Blå Y-snit Silikone/PTFE 1 mm Pakke med 1000
16328357 Blå Nej Aluminium 0,06 mm Pakke med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 11722438
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Polypropylenhætter er kemisk inerte og velegnede til de fleste kromatografiapplikationer.
  • Eliminering af septum push-through
  • Øget tætningsevne
  • Forbedret autosampler-kompatibilitet
  • Fleksibilitet til at vælge den bedste septum til dit instrument og applikationer
  • Optimeret ergonomi, fin teksturering og jævnt fordelte ribber for overlegen håndtering
  • Nem-på, nem-off bekvemmelighed med kun én omgang
  • Formonterede hætter og skillevægge er praktiske og minimerer forurening fra håndtering
  • Lukninger har profilen som en krympe- eller snaplukning for kompatibilitet med robotautosamplere
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Oversigt Kort trådhætte
Materiale (liner) Naturgummi/TEF
Diameter (metrisk) åbning 6 mm
Farve Blå, Rød-orange, Klarhed
Diameter (metrisk) Udvendig 9 mm
Materiale Polypropylen
Forspaltet Nej
Til brug med (applikation) GC, HPLC
Mængde 1000
Tykkelse (metrisk) 1 mm
Lukkestørrelse 9 mm
Til brug med (udstyr) 9 mm hætteglas med skruegevind
Grønne funktioner ACT Ecolabel (Sølv)
Produkttype Skruelåg
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.