Runde plastflasker
Runde plastflasker er et oplagt valg til opbevaring af væsker, prøveindsamling og transport hos såvel kemi- som life science- og miljølaboratorier. Dette sortiment fra Azlon, Fisherbrand, Gosselin, Kautex og Thermo Scientific Nalgene omfatter volumener fra små prøvehætteglas til beholdere på flere liter i HDPE- og LDPE-materialer. Mulighederne omfatter vidhalset design for nem påfyldning, lækagesikre låg, sider med gradsinddeling og robust konstruktion til krævende arbejdsgange. Brug disse flasker til opbevaring af buffere og medier, klargøring af reagenser, opsamling af affald samt forsendelse af vand- eller jordprøver og få ensartede og reproducerbare resultater på tværs af lokationer og teams.
Nyttige links
Spar nu – Eksklusive tilbud
Produktkode 10515733
Produktkode 10623141
Produktkode 10074810
Produktkode 10664212
Produktkode 10569831
Produktkode 15241609
Produktkode 10159140
Produktkode 10102881
Produktkode 10196780
Produktkode 10414501
Produktkode 10411601
Produktkode 10027950
Produktkode 12632415
Produktkode 10404501
Produktkode 10633141
Must-have
Produktkode 10505021
Produktkode 10116230
Produktkode 10370025
Produktkode 10657681
Produktkode 10600724
Produktkode 11899684
Produktkode 10477043
Produktkode 11713094
Produktkode 10176590
Produktkode 10360025
Produktkode 10507341
Produktkode 10167120
Produktkode 10353501
Produktkode 10652751
Produktkode 11769813
Ofte stillede spørgsmål
Runde plastflasker bruges til opbevaring af prøver, håndtering af reagenser, klargøring af medier og generel dispensering i laboratoriet. HDPE- og LDPE-varianter fra Thermo Scientific, Fisherbrand og Corning er velegnede til daglige arbejdsgange, hvor kemikalieresistens, gennemsigtighed, sikre låg og repeterbar håndtering er vigtige i laboratoriet.
Vælg HDPE for højere kemikalieresistens og større stivhed, især til opbevaring, forsendelse og langvarig håndtering. Vælg LDPE, når fleksibilitet, lav vægt og nemmere dispensering er vigtigst. Mærker som Thermo Scientific, Buerkle og Wheaton Science Products tilbyder begge typer i deres sortiment af runde flasker.
Mærkerne Bel Art, BRAND, Buerkle, Corning, Fisherbrand, Thermo Scientific og Wheaton Science Products findes alle i sortimentet af runde plastflasker. Thermo Scientific har det bredeste sortiment, mens Fisherbrand og Corning er velegnede til daglig laboratorieopbevaring og standardiserede arbejdsgange.
Runde flasker med vid åbning er særligt nyttige, når du har brug for hurtig påfyldning, nemmere rengøring og mindre spild under prøvetagning, omhældning eller overførsel af pulver. De er især velegnede til pulvere, viskøse væsker og opbevaring af større mængder i laboratoriet fra mærker som Thermo Scientific, Fisherbrand og Buerkle.