Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Naturlig HDPE diagnoseflasker med lukning: Bulk Pack
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10477043
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
4 mL
8 mL
15 mL
Halsfinish:
13-415 mm
20-415 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2000
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Halsfinish Pakningsstørrelse
10477043 4 mL 13-415 mm Pakke med 2000
10444363 8 mL 20-415 mm Pakke med 2000
10364673 15 mL 20-415 mm Pakke med 2000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10477043 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 3120029125
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13336.44 DKK
    10490.11 DKK / Pakke med 2000
    Spare 2846.33 DKK
    21% Slukket
På lager
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Prøve, opbevar og afsend værdifulde reagenser i små mængder i disse flasker med polypropylen-lukninger, der er tætte, når de bruges sammen med Nalgene lukninger. De kan også bruges i testsæt og mange små applikationer.
Prøve, opbevare og sende værdifulde reagenser i små mængder. Thermo Scientific™ Nalgene Diagnostiske flasker med lukning bruges i testsæt og mange små applikationer. Naturlig, gennemskinnelig polyethylen med høj densitet giver et holdbart design med ensartede vægge, der er modstandsdygtige over for spaltning eller punktering.
  • Ikke-steril
  • Naturlig, gennemskinnelig polyethylen med høj densitet
  • Naturlige, foringsløse polypropylen-lukninger
  • Holdbare, ensartede vægge er modstandsdygtige over for spaltning eller punktering
  • Lækagesikker†
Bestillingsoplysninger:
Flasker og lukninger er pakket i separate polyposer i samme karton. 2000 pr sag. †Udtrykket“ tæt” gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Volumen 0,125 oz., 4 ml
Kapacitet (metrisk) 4 mL
Farve Gennemskinnelig
Diameter (metrisk) Indvendig hals 8 mm
Materiale HDPE
nr. pr. sag 2000
nr. pr. pakke 2000
Sterilitet Ikke steril
Halsfinish 13-415 mm
Lukning inkluderet Ja
Mund Smal
Højde (metrisk) 41 mm
Højde (engelsk) 1,61 tommer.
Lukke liner Uforet
Diameter (metrisk) 16 mm
Gennem lukkedispenseringen Nej
Kapacitet (engelsk) 0,125 oz.
Certificeringer/compliance Fremstillet i overensstemmelse med ISO 13485:2016 kvalitetskrav. Flasker og lukninger opfylder kravene i 21CFR177.1520 for mad og drikkevarer, USP Klasse VI.
Produkttype Prøvebeholder
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.