Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Store HDPE-flasker med bred mund og lukning
Beskrivelse
Udfør en bred vifte af laboratorie- og feltapplikationer, herunder opbevaring af kemiske stoffer og vandprøvetagning med Thermo Scientific™ Nalgene™ Store HDPE-flasker med bred mund og lukning. Disse polyethylenflasker med høj densitet er gode til brug i fryseren til -100 C (-°148 °F). Kemikalie-resistent HDPE er kompatibel med en lang række forskellige laboratoriereagenser.
- Fremragende kemisk resistens over for de fleste syrer, baser og alkoholer gør denne flaske alsidig
- Kan bruges i fryser til -100 °C til°langtidsopbevaring
- Et membranløst dæksel lukker flasken uden en liner, der kan krølle, forårsage lækager og forurene dine opløsninger
- Denne flaske er ikke væske-udætningstæt†
- Flaske og karton er let genanvendelige i de fleste lokalsamfund
- Fremstillet af ikke-giftige materialer
Inkluderer:
100 mm polypropylen skruelåg.
Genbrugsinformation:
Nalgene genanvendelige HDPE-flasker er designet til at holde mange år under typiske laboratorieforhold. Men som med alle holdbare produkter skal de til sidst pensioneres og udskiftes. Nalgene HDPE-flasker og deres emballage er let genanvendelige. Genanvend venligst bølgebakkerne og LDPE-poserne, som dine Nalgene flaskers produkter er pakket i. Og ved produktets udløb, vask og genanvend venligst dine Nalgene HDPE-flasker.
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen | 1 gal., 4 L |
| Kapacitet (metrisk) | 4 L |
| Farve | Neutral |
| Oversigt | Large Wide-Mouth Bottle |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 89 mm |
| Materiale | HDPE |
| nr. pr. sag | 6/Cs. |
| nr. pr. pakke | 1/Pk. |
| Mængde | 1/Pk., 6/Cs. |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Vis mere |
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.