Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Store HDPE-flasker med bred mund og lukning
Artikelnummer. 10074810
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
2 L
4 L
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10074810 2 L Hver
10176590 4 L Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10074810 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 21200005
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Vælg disse store, bredmundede HDPE-flasker med lukning til en bred vifte af laboratorie- og feltanvendelser, herunder opbevaring af kemiske stoffer og vandprøvetagning.
Udfør en bred vifte af laboratorie- og feltapplikationer, herunder opbevaring af kemiske stoffer og vandprøvetagning med Thermo Scientific™ Nalgene™ Store HDPE-flasker med bred mund og lukning. Disse polyethylenflasker med høj densitet er gode til brug i fryseren til -100 C (-°148 °F). Kemikalie-resistent HDPE er kompatibel med en lang række forskellige laboratoriereagenser.
Funktioner:
  • Fremragende kemisk resistens over for de fleste syrer, baser og alkoholer gør denne flaske alsidig
  • Kan bruges i fryser til -100 °C til°langtidsopbevaring
  • Et membranløst dæksel lukker flasken uden en liner, der kan krølle, forårsage lækager og forurene dine opløsninger
  • Denne flaske er ikke væske-udætningstæt†
  • Flaske og karton er let genanvendelige i de fleste lokalsamfund
  • Fremstillet af ikke-giftige materialer
Inkluderer:
100 mm polypropylen skruelåg.
Genbrugsinformation:
Nalgene genanvendelige HDPE-flasker er designet til at holde mange år under typiske laboratorieforhold. Men som med alle holdbare produkter skal de til sidst pensioneres og udskiftes. Nalgene HDPE-flasker og deres emballage er let genanvendelige. Genanvend venligst bølgebakkerne og LDPE-poserne, som dine Nalgene flaskers produkter er pakket i. Og ved produktets udløb, vask og genanvend venligst dine Nalgene HDPE-flasker.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 0,5 gal.
Kapacitet (metrisk) 2 L
Farve Neutral
Oversigt Stor bredmundet flaske
Diameter (metrisk) Indvendig hals 89 mm
Materiale HDPE
nr. pr. pakke 1/Pk.
Mængde 1/Pk.
Sterilitet Ikke steril
Lukningsfarve Hvid
Halsfinish 100 mm
Lukning inkluderet Ja
Mund Brede
Højde (metrisk) 244 mm
Bredde (engelsk) 4,73 tommer
Højde (engelsk) 9,6 in.
Lukke liner Uforet
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 100 mm
Diameter (metrisk) 119 mm
Lukketype Skruelåg
Gennem lukkedispenseringen Nej
Kapacitet (engelsk) 0,5 gal.
Form Rund
Certificeringer/compliance Fremstillet i overensstemmelse med ISO 13485:2016 kvalitetskrav. Flasker og lukninger opfylder kravene i 21CFR177.1520 for mad og drikkevarer, USP Klasse VI.
Engangs Genanvendelig
Produkttype Flaske med bred mund
Vis mere Vis mindre
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.