Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Bredmundende LDPE-flasker med lukning
Beskrivelse
Se væskeniveauerne tydeligt i den slagfaste Thermo Scientific™ Nalgene™ Bredmundende LDPE-flasker med lukning. Disse gennemskinnelige, lavdensitets polyethylenflasker er ideelle til opbevaring af kemikalier og standarder samt til opsamling og opbevaring af destilleret vand. Fremstillet kun af højkvalitets, laboratoriekvalitets plastmaterialer til pålideligt lave udvaskbare og ekstraherbare materialer. Ekstremt lavt spormetalindhold i LDPE gør det ideelt til spormetalanalyse. Fremragende kemisk modstandsdygtighed over for de fleste syrer, baser og alkoholer. Bred mund er nem at fylde. Lækagesikker† når det bruges med Nalgene lukninger.
- Extremely low trace metal content in LDPE makes it ideal for trace metal analysis
- Excellent chemical resistance to most acids, bases and alcohols make this a versatile bottle; suitable for shipping liquids
- Can be used in freezer to -100°C (-148°F) for long-term storage
- Linerless caps ensure leakproof† performance without a liner that can wrinkle, cause leaks and contaminate solutions
Includes:
Polypropylene screw caps
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen | 16 oz., 500 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Farve | Gennemskinnelig |
| Oversigt | Flaske med bred mund |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 44 mm |
| Materiale | LDPE |
| nr. pr. sag | 48 |
| nr. pr. pakke | 12 |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Lukningsfarve | Naturlig, gennemsigtig |
| Vis mere |
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.