Få mere at vide
Azlon™ HDPE runde flasker med bred hals
Artikelnummer. 10370025
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
100 mL
125 mL
150 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 5
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10370025 500 mL Pakke med 10
10297574 30 mL Pakke med 10
10287584 60 mL Pakke med 10
12521446 100 mL Pakke med 10
11313494 125 mL Pakke med 10
10003734 150 mL Pakke med 10
10360025 250 mL Pakke med 10
10635515 1000 mL Pakke med 5
10014654 2000 mL Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 10370025 Leverandør Azlon™ Leverandørnr. BWH0500PN
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    305.80 DKK
    253.18 DKK / Pakke med 10
    Spare 52.62 DKK
    17% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Brug disse runde plastikflasker til en række forskellige væskeopbevarings- og prøveudtagningsapplikationer. Azlon™ HDPE bredhalsede runde flasker er velegnede til fødevarekontaktapplikationer i overensstemmelse med EU og USA forskrifter. Lækagesikkert linerfrit design har glatte indre konturer for effektiv hældning.
Brug disse runde plastikflasker til en række forskellige væskeopbevarings- og prøveudtagningsapplikationer. AzlonTM HDPE bredhalsede runde flasker er velegnede til fødevarekontaktapplikationer i overensstemmelse med EU og USA forskrifter.
  • Gennemsigtige, stive HDPE-flasker med skruelåg af polypropylen
  • Lækagesikkert, linerfrit design
  • Glatte indre konturer for effektiv hældning og nem rengøring
  • Kraftig og meget holdbar i brug
  • Ideel til en bred vifte af væskeopbevaring, medieforberedelse og prøveudtagning
  • God kemisk resistens
  • Leveres i krympeemballage
  • SP I. genbrugskoder
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Farve Gennemskinnelig
Diameter (metrisk) Indvendig hals 46 mm
Til brug med (applikation) Til en bred vifte af væskeopbevaring, medieforberedelse og prøveudtagning
Materiale HDPE
nr. pr. pakke 10/PK
Sterilitet Non-sterile
Lukningsfarve Gennemskinnelig
Lukning inkluderet Ja
Uddannet No
Mund Brede
Højde (metrisk) 161 mm
Højde (engelsk) 6,33 tommer.
Lukningsmateriale Polypropylen
Diameter (metrisk) 75 mm
Lukketype Skruelåg
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (engelsk) 16,9 oz.
Form Rund
Certificeringer/compliance CCD 077; SW-CDC-001501; EN-8-1007-22-0912
Engangs Reusable
Produkttype Rund flaske med bred mund