Få mere at vide
Gosselin™ HDPE Naturlig 500mL runde flasker
Artikelnummer. 11713094
Skift visning
Lukketype:
Dobbelt skruelåg
Enkelt skruelåg
Skruelåg med vat
Lukningsmateriale:
HDPE
Polyethylen
Tresylene
Certificeringer/compliance:
EC N°1935/2004
EC N°1935/2004, ISO 11137
Pakningsstørrelse:
Pakke med 140
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Lukketype Lukningsmateriale Certificeringer/compliance Pakningsstørrelse
11713094 Dobbelt skruelåg Polyethylen EC N°1935/2004 Pakke med 140
11743094 Enkelt skruelåg HDPE EC N°1935/2004, ISO 11137 Pakke med 140
11733094 Dobbelt skruelåg Polyethylen EC N°1935/2004, ISO 11137 Pakke med 140
11557862 Enkelt skruelåg HDPE EC N°1935/2004 Pakke med 140
11753094 Skruelåg med vat Tresylene EC N°1935/2004 Pakke med 140
11723094 Skruelåg med vat Tresylene EC N°1935/2004, ISO 11137 Pakke med 140
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11713094 Leverandør Gosselin Leverandørnr. LR50001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1565.00 DKK
    987.44 DKK / Pakke med 140
    Spare 577.56 DKK
    36% Slukket
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Fremstillet af HDPE. Gosselin™ HDPE Natural 500mL runde flasker fås med enkelt lukning, dobbelt lukning eller lækagesikker hætte.
  • Engangsbrug, HDPE, runde og firkantede flasker fra 50mL til 2.500mL
  • Fås med et udvalg af tre forskellige hætter: Enkelt lukning, rød, dybt gevind skruelåg Dobbelt lukning: polyethylenforsegling og rød skruelåg Lækagesikker skruelåg, rød, med tresylenforsegling (kun 100mL til 1.000mL størrelser)
  • Flasker er skruelåg samlet og sat i kufferter
  • Tilgængelig aseptisk eller steril ved bestråling med peel away sterilitetscertifikat
  • 2.500 ml flasker har hvide låg
  • Kun til forskningsbrug, medmindre andet er angivet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Farve Neutral
Materiale HDPE
Længde (metrisk) 80mm
Mængde 140/PK
Sterilitet Ikke steril
Bredde (metrisk) 80mm
Lukningsfarve Rød
Lukning inkluderet Ja
Højde (metrisk) 136 mm
Lukningsmateriale Polyethylen
Diameter (metrisk) 58 mm
Lukketype Dobbelt skruelåg
Form Rund
Certificeringer/compliance EC N°1935/2004