Få mere at vide
Kautex™ LDPE-flasker med bred mund, serie 303
Artikelnummer. 15241609
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
300 mL
500 mL
750 mL
1000 mL
1500 mL
2000 mL
Hals-id (metrisk):
23.8 mm
30.8 mm
39.2 mm
50 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 20
Pakke med 4
Pakke med 5
Pakke med 50
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Hals-id (metrisk) Pakningsstørrelse
15241609 250 mL 30.8 mm Pakke med 10
11324455 50 mL 23.8 mm Pakke med 50
11899684 100 mL 23.8 mm Pakke med 20
10607303 100 mL 23.8 mm Hver
12684940 200 mL 30.8 mm Pakke med 10
11910517 300 mL 30.8 mm Pakke med 10
17878107 300 mL 30.8 mm -
11344455 500 mL 39.2 mm Pakke med 10
15251609 750 mL 39.2 mm Pakke med 5
17848097 750 mL 39.2 mm -
11361984 1000 mL 50 mm Pakke med 4
11371984 1500 mL 50 mm Pakke med 4
11962659 2000 mL 50 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Artikelnummer. 15241609 Leverandør Kautex™ Leverandørnr. 2000770531
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Designet med en bred åbning for nem påfyldning og rengøring. Kautex™ Wide Mouth Bottles er ideelle til væsker, pastaer og granulat.
  • Fremstillet af lavdensitetspolyethylen (LDPE) for fleksibilitet og sejhed
  • Naturlig gennemskinnelig farve, runde flasker
  • Nem at fylde og rengøre
  • Ideel til dispensering, afsendelse af prøver, klæbemidler, transport og opbevaring
  • Inkluderer læksikker skruelukning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Til brug med (applikation) Udlevering, afsendelse af prøver, forsendelse, transport, opbevaring
Form Rund
Materiale LDPE
Hals-id (metrisk) 30.8 mm
Mængde 1 stk.
Lukning inkluderet Nej
Uddannet Nej
Højde (metrisk) 120 mm
Produkttype Flaske med bred hals