Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Heavy-Duty PPCO vakuumflasker med lukning: Lab Pack
Artikelnummer. 10515733
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
250 mL
1 L
2 L
4 L
5 L
Lukkestørrelse:
53B
83B
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Pakke med 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Lukkestørrelse Pakningsstørrelse
10515733 5 L 83B Hver
10468802 250 mL 53B Pakke med 6
10045260 1 L 53B Pakke med 6
10411601 2 L 53B Pakke med 2
10196780 4 L 83B -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10515733 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 21265000
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Hold fuldt vakuum i op til 24 timer med disse kraftige PPCO-vakuumflasker, ideelle til tungt bioteknologisk laboratoriebrug.
Hold fuldt vakuum i op til 24 timer med Thermo Scientific™ Nalgene™ Heavy-Duty PPCO vakuumflasker. Disse tykvæggede flasker er ideelle til krævende bioteknologisk laboratoriebrug, og de kan modstå gentagne vakuumapplikationer ved stuetemperatur. Bruges som en affaldssugeflaske eller som en autoklaverbar beholder til opskaleringsaktiviteter i cellekulturapplikationer.
Features:
  • Polypropylene copolymer
  • Large size
  • Wide mouth
  • Chemical resistant
  • Rugged 53B and 83B caps with TPE gaskets
Note: Completely disengage threads or remove cap before autoclaving.
Includes: Polypropylene closures with gasket
Compatible with: Use with fill/vent closure system (2162 sold separately)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 160 oz., 5 L
Kapacitet (metrisk) 5 L
Farve Neutral
Oversigt Heavy-Duty Vacuum Bottles
Diameter (metrisk) Indvendig hals 64 mm
Materiale PPCO
nr. pr. sag 4
nr. pr. pakke 1
Sterilitet Ikke steril
Lukningsfarve Hvid
Halsfinish 83B
Lukning inkluderet Ja
Uddannet No
Mund Brede
Højde (metrisk) 414 mm
Højde (engelsk) 8.89 in.
Lukke liner TPE
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 83B
Diameter (metrisk) 156 mm
Lukketype Skruelukning (samlet)
Gennem lukkedispenseringen Nej
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (engelsk) 160 oz.
Form Rund
Certificeringer/compliance Fremstillet i overensstemmelse med ISO 13485:2016 kvalitetskrav. Flasker og lukninger opfylder kravene i 21CFR177.1520 for mad og drikkevarer, USP Klasse VI.
Engangs Single-use
Produkttype Kraftig flaske
Show More Show Less
Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i to minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.