Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Wide-mouth Lab Quality PPCO flasker med lukning
Beskrivelse
Opbevar prøver, hvor autoklavering er påkrævet med Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO-flasker i laboratoriekvalitet med bred mund. Fremstillet af højkvalitets, laboratoriekvalitets plastmaterialer til pålideligt lave udvaskbare og ekstraherbare materialer.
- Excellent chemical resistance to most acids, bases and alcohol
- Translucent for easy viewing of liquid levels
- Wide mouth for easy filling
- Linerless caps for leakproof† performance without a liner that can wrinkle, cause leaks and contaminate your solutions
- Autoclavable
Includes:
Polypropylene screw closure
Note:
Completely disengage threads or remove cap before autoclaving.
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen | 2 oz., 60 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 60 mL |
| Farve | Gennemskinnelig |
| Oversigt | Laboratoriekvalitets flaske med bred mund |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 21 mm |
| Materiale | PPCO |
| nr. pr. sag | 72 |
| nr. pr. pakke | 12 |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Lukningsfarve | Naturlig, gennemsigtig |
| Vis mere |
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.