Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Heavy-Duty PPCO vakuumflasker med lukning: Lab Pack
Beskrivelse
Hold fuldt vakuum i op til 24 timer med Thermo Scientific™ Nalgene™ Heavy-Duty PPCO vakuumflasker. Disse tykvæggede flasker er ideelle til krævende bioteknologisk laboratoriebrug, og de kan modstå gentagne vakuumapplikationer ved stuetemperatur. Bruges som en affaldssugeflaske eller som en autoklaverbar beholder til opskaleringsaktiviteter i cellekulturapplikationer.
Features:
- Polypropylene copolymer
- Large size
- Wide mouth
- Chemical resistant
- Rugged 53B and 83B caps with TPE gaskets
Note: Completely disengage threads or remove cap before autoclaving.
Includes: Polypropylene closures with gasket
Compatible with: Use with fill/vent closure system (2162 sold separately)
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen | 64 oz., 2 L |
| Kapacitet (metrisk) | 2 L |
| Farve | Neutral |
| Oversigt | Heavy-Duty Vacuum Bottles |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 39 mm |
| Materiale | PPCO |
| nr. pr. sag | 12 |
| nr. pr. pakke | 2 |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Lukningsfarve | Hvid |
| Vis mere |
Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i to minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.