Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Wide-mouth HDPE økonomiflasker med lukning
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10102881
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1 L
Lukkestørrelse:
28 mm
38 mm
43 mm
53 mm
63 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
Pakke med 48
Pakke med 72
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Lukkestørrelse Pakningsstørrelse
10102881 125 mL 38 mm Pakke med 72
10214071 30 mL 28 mm Pakke med 72
10654212 60 mL 28 mm -
10664212 250 mL 43 mm Pakke med 72
10244351 500 mL 53 mm Pakke med 48
10505021 1 L 63 mm Pakke med 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10102881 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 21890004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    762.69 DKK
    472.28 DKK / Pakke med 72
    Spare 290.41 DKK
    38% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Udfør generelle laboratorieapplikationer med Thermo Scientific™ Nalgene™ Wide-mouth HDPE økonomiflasker med lukning.
Udfør generelle laboratorieapplikationer med Thermo Scientific™ Nalgene™ Wide-mouth HDPE økonomiflasker med lukning. Disse flasker er en lettere og mere fleksibel version af Nalgene Lab Quality flasker og er lækagesikre† når det bruges med Nalgene lukninger. Fremstillet af højkvalitets laboratoriekvalitet plastmaterialer til pålideligt lave udvaskbare og ekstraherbare materialer. Dette produkt er ACT Mærket af My Green Lab for at muliggøre databaserede bæredygtige produktkøbsbeslutninger.
  • Foringsfri polypropylenhætter sikrer lækagetæthed† ydeevne uden en liner, der kan rynke, forårsage lækager og forurene dine løsninger
  • Anbefales til prøveindsamling og opbevaring af daglige arbejdsløsninger
  • Flasker deltager i My Green Labs' ACT Etiketprogram for ansvarlighed, konsistens og gennemsigtighed omkring produktbæredygtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 4 oz., 125 ml
Kapacitet (metrisk) 125 mL
Farve Gennemskinnelig
Oversigt Gennemskinnelig økonomiflaske med bred mund
Diameter (metrisk) Indvendig hals 28 mm
Materiale HDPE
nr. pr. sag 72
nr. pr. pakke 72
Sterilitet Ikke steril
Lukningsfarve Naturlig, gennemsigtig
Halsfinish 38 mm
Lukning inkluderet Ja
Uddannet Nej
Mund Brede
ACT-mærke Ja
Højde (metrisk) 99 mm
Bredde (engelsk) 1,99 tommer.
Højde (engelsk) 3,92 tommer.
Lukke liner Uforet
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 38 mm
Diameter (metrisk) 50 mm
Lukketype Skruelåg
Gennem lukkedispenseringen Nej
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (engelsk) 4 oz.
Form Rund
Certificeringer/compliance Fremstillet i overensstemmelse med ISO 13485:2016 kvalitetskrav. Flasker og lukninger opfylder kravene i 21CFR177.1520 for mad og drikkevarer, USP Klasse VI.
Produkttype Økonomiflaske med bred mund
Vis mere Vis mindre
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.