Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Smalmundede HDPE laboratoriekvalitetsflasker med lukning
Description
Opbevar, send og pak væsker ved hjælp af yderst pålidelige og holdbare Thermo Scientific™ Nalgene™ Smalmundede HDPE laboratoriekvalitetsflasker med lukning. Disse halvstive, gennemskinnelige flasker til alle formål er specielt designet til langvarig, krævende laboratoriebrug og tilbyder fremragende kemikalieresistens. Fremstillet kun af højkvalitets, laboratoriekvalitets plastmaterialer til pålideligt lave udvaskbare og ekstraherbare materialer. Dette produkt er ACT Mærket af My Green Lab for at muliggøre databaserede bæredygtige produktkøbsbeslutninger.
- Versatile and indispensable in the lab
- Uniform walls provide durability and resistance to splitting or punctures
- Can be used in a freezer up to -100°C (-149°F)
- Linerless polypropylene closures provide the ultimate in leakproof† protection without the use of liner that can wrinkle, cause leaks or contaminate your reagents
- Participates in the ACT Label Program
- Leakproof†
Specifications
Specifications
| Volumen | 32 oz., 1000 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 1 L |
| Farve | Gennemskinnelig |
| Oversigt | Lab Quality Narrow-Mouth Bottle |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 27 mm |
| Materiale | HDPE |
| nr. pr. sag | 24 |
| nr. pr. pakke | 6 |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Lukningsfarve | Neutral |
| Show More |
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.