Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Wide-mouth HDPE emballageflasker med lukning: Bulk Pack
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10600724
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Lukkestørrelse:
28-415 mm
38-415 mm
43-415 mm
53-415 mm
63-415 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 125
Pakke med 250
Pakke med 50
Pakke med 500
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Lukkestørrelse Pakningsstørrelse
10600724 125 mL 38-415 mm Pakke med 500
10374243 30 mL 28-415 mm Pakke med 1000
10171233 60 mL 28-415 mm Pakke med 1000
10757463 250 mL 43-415 mm Pakke med 250
10059302 500 mL 53-415 mm Pakke med 125
10563765 1000 mL 63-415 mm Pakke med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10600724 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 3121890004
På lager
Send og opbevar trygt disse hårde plastikflasker, som er nemme at fylde, kemikalieresistente og tætte, når de bruges med Nalgene lukninger.
Send og opbevar dem trygt Thermo Scientific™ Nalgene™ Wide-mouth HDPE emballageflasker, som er nemme at fylde og modstandsdygtige over for kemikalier. Disse bredmundede, højdensitets polyethylenflasker er sprøjteblæsestøbte for styrke og ensartet vægtykkelse.
Funktioner:
  • Hård plastkonstruktion
  • Fremstillet af høj renhed, fødevaregodkendte harpikser
  • Polypropylen lukning
  • Lækagesikker†
Bestillingsoplysninger:
Flasker og lukninger er pakket i separate polyposer i samme karton.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 4 oz., 125 ml
Kapacitet (metrisk) 125 mL
Farve Gennemskinnelig
Oversigt Emballageflasker med bred mund
Diameter (metrisk) Indvendig hals 28 mm
Materiale HDPE
nr. pr. sag 500
nr. pr. pakke 500
Lukningsfarve Naturlig, gennemsigtig
Halsfinish 38 mm
Lukning inkluderet Ja
Uddannet Nej
Mund Brede
Højde (metrisk) 100 mm
Bredde (engelsk) 1,99 tommer.
Højde (engelsk) 3,92 tommer. (Med lukning); 3,78 tommer (Uden lukning)
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 38-415 mm
Diameter (metrisk) 51 mm
Lukketype Skrue (bulkpakket, usamlet)
Kapacitet (engelsk) 4 oz.
Form Rund
Certificeringer/compliance Fremstillet i overensstemmelse med ISO 13485:2016 kvalitetskrav. Flasker og lukninger opfylder kravene i 21CFR177.1520 for mad og drikkevarer, USP Klasse VI.
Produkttype Pakkerflaske
Vis mere Vis mindre
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i to minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.