Få mere at vide
Fisherbrand™ LDPE-flasker med bred mund
Artikelnummer. 12632415 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Halsfinish:
28mm
38mm
43mm
53mm
63mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 24
Pakke med 48
Pakke med 6
Pakke med 72
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Halsfinish Pakningsstørrelse
12632415 250 mL 43mm Pakke med 12
12622415 30 mL 28mm Pakke med 12
11957934 30 mL 28mm Pakke med 72
11967934 60 mL 28mm Pakke med 72
12602415 60 mL 28mm Pakke med 12
11977934 125 mL 38mm Pakke med 72
12692405 125 mL 38mm Pakke med 12
11987934 250 mL 43mm Pakke med 72
11937924 500 mL 53mm Pakke med 48
12642415 500 mL 53mm Pakke med 12
11967904 1000 mL 63mm Pakke med 24
12652415 1000 mL 63mm Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 12632415
På lager
Add to basket
Edge
Add to basket
Includes
Polypropylen skruelåg
Ugradueret, gennemskinnelig for bedre synlighed.
Ugradueret, gennemskinnelig for bedre synlighed
  • Næsten ubrydelig, men alligevel meget fleksibel
  • Kemisk resistent over for de fleste svage og stærke syrer og organiske opløsningsmidler, men kan langsomt angribes af stærke oxidationsmidler og nogle opløsningsmidler, der kan forårsage blødgøring og hævelse
  • Maksimal brugstemperatur 80 °C (176 °F) med skørhedstemperatur på -100 C (-°148 °F)
  • Flasker kan være stråling, gas, EtO eller kemisk steriliserede; ikke autoklaverbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Volumen 8,45 oz., 250 ml
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Farve Gennemskinnelig
Materiale LDPE
Sterilitet Steril
Halsfinish 43mm
Lukning inkluderet Ja
Uddannet Nej
Mund Brede
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 43 mm
Lukketype Skruelåg
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (engelsk) 8,45 oz.
Certificeringer/compliance ISO 13485:2003; BSI:FM 653694; QMI-SAI:CERT-0040858
Produkttype Flaske med bred mund