Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Wide-Mouth Lab Quality HDPE flasker
Description
Brug Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE-flasker i laboratoriekvalitet med bred munding til utallige feltanvendelser. Disse beholdere udviser fremragende kemisk modstandsdygtighed over for de fleste syrer, baser og alkoholer og er velegnede til fryserbrug op til -100 °C og er lækagesikre† , når de bruges med Nalgene lukninger. Fremstillet udelukkende af højkvalitets, laboratoriekvalitets plastmaterialer for pålideligt lavt udvaskbart materiale og udtræk. Dette produkt er ACT mærket af My Green Lab for at muliggøre databaserede bæredygtige købsbeslutninger.
Funktioner:
- Fremragende kemisk modstandsdygtighed over for de fleste ætsende stoffer gør disse flasker alsidige og uundværlige i dit laboratorium
- Ideelle til opbevaring, forsendelse og pakning af væsker — giver ensartede vægge holdbarhed og modstandsdygtighed over for sprækker eller punkteringer
- Membranløse kapsler giver den ultimative lækagesikring† uden brug af en liner, der kan krølle, forårsage lækager eller forurene dine reagenser
- Deltager i My Green Labs Label-program ACT for ansvarlighed, konsistens og gennemsigtighed (ACT) omkring evaluering af produktbæredygtighed
- Lækagesikre† , når de bruges med Nalgene lukninger
- Flaske og karton er let genanvendelige i de fleste lokalsamfund
- Fremstillet af ikke-giftige materialer
Inkluderer:
Polypropylen skruelukning
Genbrugsinformation:
Nalgene genanvendelige HDPE-flasker er designet til at holde mange år under typiske laboratorieforhold. Men som med alle holdbare produkter skal de til sidst pensioneres og udskiftes. Nalgene HDPE-flasker og deres emballage er let genanvendelige. Genanvend venligst bølgebakkerne og LDPE-poserne, som dine Nalgene flaskers produkter er pakket i. Og ved produktets udløb, vask og genanvend venligst dine Nalgene HDPE-flasker.
Specifications
Specifications
| Volumen | 1 oz., 30 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 30 mL |
| Farve | Gennemskinnelig |
| Oversigt | Laboratoriekvalitets flaske med bred mund |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 21 mm |
| Til brug med (applikation) | Opbevaring og forsendelse af små mængder, lysfølsomme, værdifulde reagenser |
| Materiale | HDPE |
| nr. pr. sag | 72/Cs. |
| nr. pr. pakke | 12/Pk. |
| Mængde | 12/Pk. |
| Show More |
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.