UserName
27318_Merch_P1_Product
Beskyttelsesærmer
Engangs- eller genanvendelige beklædningsgenstande, der dækker fra håndleddet til overarmen. Beskyttelsesærmer er designet til at beskytte mod snitsår, slid, varme, forbrændinger, kemikalier, bakterier, biologiske kontaminanter og andre skader.
DuPont™ Tyvek™ 500 ærmer
Specielt designet til brug sammen med Tyvek™-beklædning. DuPont™ Tyvek™ 500 ærmer giver forbedret beskyttelse til kropsdele, der er mere udsat for farlige stoffer.
DuPont™ Tyvek 500 Sleeves
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ IC501B WS ærmer, dobbelt pakket
Gammasteriliseret med forseglede indvendige sømme
Giver en iboende barriere mod partikler, mikroorganismer og lette stænk af ikke-farlige væsker
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ IC501B WS Sleeves, Sterile, Double Bagged
Ansell AlphaTec™ 4000 overærmer, model 600
Ultralydssvejset for enestående beskyttelse
Let flerlags barrierevæv, der beskytter mod organiske og uorganiske kemikalier, herunder kemiske kampstoffer
Ansell AlphaTec™ 4000 Oversleeves, Ultrasonically Welded, Model 600
Spar nu – eksklusive tilbud
Gennemfør din ordre – gode tilbud
Kemikalieresistente handsker
Kemikalieresistente handsker til brug i kemiske anlæg, petrokemisk industri, olieraffinering, transport, rengøringsarbejde og vedligeholdelse. Velegnede til affedtning, opløsningsmidler og farlige væsker.
Handsker til renrum
Handsker til renrum forhindrer partikelforurening og opfylder standarder for farmaceutiske virksomheder, producenter af medicinsk udstyr og bioteknologiske virksomheder. Fremstillet af nitril, naturgummi, PVC, neopren eller polyurethan.
Kemikalieresistente heldragter
Heldragter fremstillet af kemikalieresistente materialer, som beskytter mod kemiske væskesprøjt, infektiøse stoffer, radioaktiv kontaminering og statisk elektricitet.
FAQ
Generelt er beskyttelsesærmer som personlige værnemidler (PPE) designet til at øge sikkerheden og beskytte arbejdstagere ved at reducere risikoen for skader og eksponering for farlige forhold.
• Skærefaste ærmer: Fremstillet af materialer som Kevlar eller Dyneema beskytter disse ærmer mod snitsår og slid og anvendes ofte i brancher, hvor der arbejdes med skarpe værktøjer eller materialer.
• Varmebestandige ærmer: Typisk lavet af materialer som Nomex eller aluminiserede tekstiler beskytter disse ærmer mod forbrændinger fra høje temperaturer og åben ild. De bruges ofte ved svejsning, i støberier og i brandbekæmpelse.
• Kemikalieresistente ærmer: Fremstillet af materialer som neopren, nitril eller PVC giver disse ærmer en barriere mod farlige kemikalier og anvendes i laboratorier, kemisk produktion og rengøringsopgaver.
• Biologiske beskyttelsesærmer: Ofte lavet af engangsmaterialer som polyethylen eller polypropylen beskytter disse ærmer mod blodbårne patogener og andre biologiske farer. De bruges i sundhedssektoren og i laboratoriemiljøer.
• Slagfaste ærmer: Med polstring eller forstærkede materialer beskytter disse ærmer mod stød og slag og anvendes i byggeri, produktion og andre krævende arbejdsmiljøer.
Disse beskyttelsesærmer er designet til at håndtere specifikke risici og give passende beskyttelse til forskellige arbejdsopgaver.
Gammasteriliserede ærmer er beskyttelsesærmer, der er blevet udsat for gammastråling for at eliminere mikroorganismer, herunder bakterier, vira og svampe, og dermed sikre deres sterilitet. Denne steriliseringsproces indebærer, at ærmerne udsættes for gammastråler, en form for højenergistråling, som effektivt ødelægger DNA’et i eventuelle kontaminanter.
Hvordan de beskytter:
• Mikrobiel beskyttelse: Gammasteriliserede ærmer er fri for mikroorganismer, hvilket gør dem ideelle til brug i sterile miljøer såsom medicinske faciliteter, laboratorier og renrum. De hjælper med at forhindre kontaminering og infektion.
• Barrierebeskyttelse: Disse ærmer giver en fysisk barriere, der beskytter brugerens arme mod eksponering for farlige stoffer, herunder biologiske agenser og kemikalier.
• Opretholdt sterilitet: Steriliseringsprocessen sikrer, at ærmerne forbliver sterile indtil brug. De er typisk pakket i forseglede, sterile emballager for at bevare steriliteten, indtil de åbnes.
• Alsidighed: Gammasteriliserede ærmer kan fremstilles af forskellige materialer, såsom polyethylen eller polypropylen, afhængigt af det krævede beskyttelsesniveau og den specifikke anvendelse.
Generelt er gammasteriliserede ærmer afgørende for at opretholde et sterilt miljø og beskytte både brugeren og omgivelserne mod kontaminering og infektion.
Når du vælger beskyttelsesærmer som personlige værnemidler (PPE), bør du overveje følgende fem faktorer:
  1. Materiale: Vælg et materiale, der passer til de specifikke risici, du står overfor, såsom skærefaste tekstiler til skarpe genstande, flammehæmmende materialer til højtemperaturmiljøer eller kemikalieresistente materialer til håndtering af farlige stoffer.
  2. Komfort og pasform: Sørg for, at ærmerne passer korrekt og er behagelige at have på i længere perioder. De må ikke begrænse bevægelsesfriheden eller forårsage ubehag.
  3. Holdbarhed: Vurder ærmernes slidstyrke for at sikre, at de kan modstå arbejdsmiljøet og give langvarig beskyttelse.
  4. Overholdelse og standarder: Kontroller, at ærmerne opfylder relevante sikkerhedsstandarder og regler for din branche eller specifikke anvendelse.
  5. Nem vedligeholdelse: Overvej, hvor let det er at rengøre og vedligeholde ærmerne. Nogle materialer kræver særlige rengøringsmetoder eller har begrænsninger i forhold til, hvor ofte de kan vaskes eller genbruges.
Ved nøje at evaluere disse faktorer kan du vælge beskyttelsesærmer, der giver den nødvendige beskyttelse, samtidig med at de er praktiske og komfortable for brugeren.
Ressourcer og relateret information
Beskyttelsesløsninger til anvendelser i medicinalindustrien
Find oplysninger om forskellige former for personligt beskyttelsesudstyr, herunder kemikaliebestandige overalls og beskyttelsesærmer, der er velegnede til forskellige anvendelser.
27318_Merch_P8_Doc1
Kontamineringskontrol og kontrollerede miljøer
Alt, der har med renrum at gøre.  Stol på vores brede udvalg af produkter til kontamineringskontrol for at sikre effektivitet og overholdelse af reglerne.
27318_Merch_P8_Doc2
DuPonts generelle produktkatalog for personlig beskyttelse
I årtier har DuPonts innovationer bidraget til at redde utallige liv. DuPonts forskere arbejder utrætteligt på at opfinde nye materialer, der anvendes til at udvikle et bredt udvalg af personlige værnemidler.
DuPont Personal Protection General Product Catalog
Shop efter mærke