Få mere at vide
Ansell Edmont™ Aramid Fiber Gule Stof Ærmer med Velcro Lukning
Artikelnummer. 12670962 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Lukketype:
Krog- og løkkerem
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Artikelnummer. Lukketype Pakningsstørrelse
12670962 Krog- og løkkerem Pakke med 12
1 options
Artikelnummer. 12670962 Leverandør Ansell Edmont™ Leverandørnr. 70123220
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28038
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Automatisk strik liner af 100% Aramid fiber. Giver optimal balance mellem fingerfærdighed og skæremodstand. Komfort og sikkert greb.
  • Konstrueret af højteknologi 100% Kevlar™ Aramidfibre para-aramid korte fibre.
  • Enestående skæremodstand med fingerfærdighed.
  • De 100 % Dupont Kevlar™ Aramidfiberkonstruktion giver en meget høj skæremodstand i forhold til vægtforhold.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Størrelse Standard
Produkttype Skærefast ærme
Materiale DuPont™ Aramidfibre
Farve Gul
Sterilitet Ikke-steril
Stil Ambidextrøs
Engangs Genanvendelig
Lukketype Krog- og løkkerem
Sømtype Sømløst
Længde (metrisk) 559 mm