Få mere at vide
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ Renrumshylster
Artikelnummer. 16448363 Shop alle DuPont produkter
Skift visning
Renrumsklasse:
Klasse 1000-100.000 (ISO 6-8)
Artikelnummer. Renrumsklasse
16448363 Klasse 1000-100.000 (ISO 6-8)
1 options
Artikelnummer. 16448363 Leverandør DuPont™ Leverandørnr. D15531634
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1358.51 DKK
    1097.07 DKK / Pakke med 100
    Spare 261.44 DKK
    19% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Slidstærkt og behageligt ærme, der giver beskyttelse mod tørre partikler og mikroorganismer.
  • Tunnelformet elastik ved håndled og bicep
  • Giver en iboende barriere mod partikler, mikroorganismer og ikke-farlige vandbaserede let væskesprøjt
  • Åndbar og usædvanlig lav fnug
  • Tilbehør
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Kontrolleret miljø sleeve
Materiale Polyethylen
Sterilitet Ikke steril
Sømtype Bundet
Model- IC501B00
Til brug med (applikation) Bioteknologi, farmaceutiske produkter, fremstilling af medicinsk udstyr, fødevareforarbejdning, andre kontrollerede miljøer
Certificeringer/overholdelse (Europa) (EU) 2016/425, EN 14126
Længde (metrisk) 45 cm
Renrumsklasse Klasse 1000-100.000 (ISO 6-8)