Få mere at vide
Ansell Vinyl ærmer
Artikelnummer. 12697041 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
460 mm
Pakningsstørrelse:
12 par
Artikelnummer. Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
12697041 460 mm 12 par
1 options
Artikelnummer. 12697041 Leverandør Ansell Leverandørnr. 59001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    408.50 DKK
    258.07 DKK / 12 par
    Spare 150.43 DKK
    36% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Designet til at beskytte en del af kroppen mod stænk fra visse kemikalier. Varmeforseglet, med elastikker i ekstremiteterne
  • Overlegen fleksibilitet
  • Fuldstændig varmeforseglet uden synlig elastik
  • Fremragende modstandsdygtighed over for punkteringer, snavs og slid
  • Fremragende modstandsdygtighed over for kemikalier, fedtstoffer, olier og fedt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Størrelse Standard
Konstruktion Vinyl konstruktion
Produkttype Kontrolleret miljø sleeve
Materiale Vinyl
Farve Blå
Sterilitet Ikke-steril
Engangs Begrænset brug
Lukketype Elastiske ender
Sømtype Sømløst
Model- VSB8HS
Til brug med (applikation) Laboratorium, Produktion
Certificeringer/compliance CE-kategori III
Længde (engelsk) 460 / 18.1
Længde (metrisk) 460 mm