Få mere at vide
Ansell™ HyFlex™ INTERCEPT™ Skærbestandige industrielle ærmer med medium belastning uden tommelfingerslids
Artikelnummer. p-7111650
Skift visning
Størrelse:
Brede
Smal
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Længde (engelsk):
16 tommer
18 tommer
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse Længde (engelsk)
16835410 Brede Pakke med 50 -
16855410 Brede - -
16845410 Smal - 16 tommer
30259546 Smal - 18 tommer
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16835410 Leverandør Ansell™ Leverandørnr. 11250120W
Fremstillet af sort garn og er silikone og latex fri for venlig maling og finish proces
  • Sømløst design
  • Rød og sort over kanten er for at angive bred (sort) og smal (rød) for nem sortering af vasketøj
  • Specielle strikkede bicep-manchetter holder ærmet på plads
  • Fås i forskellige længder og bredder (smal eller bred) for optimal pasform og komfort, der passer til enhver arbejder
  • Udviklet til at udføre i kombination med evt HyFlex skærebestandig handske
  • Nyttig i bilindustrien og transport, rumfart, maskiner og udstyr, metalfremstilling, hvidevareindustrien
Applikationer:
  • Justering af paneler dele komponenter
  • Justering af systemer og skruning
  • Kropsoverfladekontrol, mærkning og efterbehandling
  • Reparation og udskiftning af glas
  • Håndtering af metalplader og paneler
  • Håndtering af dele med skarpe, ru kanter
  • Håndtering af struktur- og kropskomponenter
  • Inspektion, udvælgelse, kontrol af dele
  • Pressebutiksdrift
  • Pressebutiksdrift
  • Beslaglæggelse af strukturelle og kropsdele
Overholdelse
Møder ANSI A3 (snitniveau) og EN 388-2542 standarder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Størrelse Brede
Produkttype Skærefast ærme
Materiale Ansell INTERCEPT™ Technology
Farve Mørkegrå
Sterilitet Ikke steril
Stil Ambidextrøs
Engangs Genanvendelig
Lukketype Elastik overdel med strik manchet
Sømtype Sømløst
Latex fri Ja
Længde (metrisk) 30.4 cm