Få mere at vide
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ Sterile ærmer
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15654904 Shop alle DuPont produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
45 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
15654904 45 cm Pakke med 100
1 options
Artikelnummer. 15654904 Leverandør DuPont™ Leverandørnr. D15466036
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1665.60 DKK
    1240.27 DKK / Pakke med 100
    Spare 425.33 DKK
    25% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Ren-behandlet for at maksimere renlighed og er blevet steriliseret ved gamma-bestråling. DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ Sterile ærmer giver en iboende barriere mod partikler, mikroorganismer og ikke-farlige vandbaserede let væskesprøjt. Åndbar og usædvanlig lav fnug.
  • 45 cm langt ærme
  • Indbundne sømme
  • Tunnelformet elastik ved håndled og bicep
  • Renforarbejdet og gamma-steriliseret
  • Hvid, one size
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Størrelse Standard
Konstruktion Flash-spundet HDPE
Produkttype Kontrolleret miljø sleeve
Materiale HDPE
Farve Hvid
Sterilitet Steril
Engangs Engangsbrug
Sømtype Bundet
Manchet stil Elastik
Model- D15466036
Til brug med (applikation) Bioteknologi, farmaceutiske produkter, fremstilling af medicinsk udstyr, fødevareforarbejdning, andre kontrollerede miljøer
Certificeringer/compliance ISO 11137-1
Certificeringer/overholdelse (Europa) Velegnet til brug i GMP klasse A/B renrum, PPE kategori I
Længde (metrisk) 45 cm
Renrumsklasse Klasse 100 (ISO 5)
Vis mere Vis mindre
Brugeren skal foretage en risikovurdering for at afgøre, hvilken beskyttelse der er nødvendig.