Få mere at vide
Ansell Edmont™ Microgard™ 2000 standardærmer
Artikelnummer. 15516544 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Længde (engelsk):
21 tommer
Pakningsstørrelse:
300 par
Artikelnummer. Længde (engelsk) Pakningsstørrelse
15516544 21 tommer 300 par
1 options
Artikelnummer. 15516544 Leverandør Ansell Edmont™ Leverandørnr. WH20B0060000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6993.00 DKK
    4443.60 DKK / 300 par
    Spare 2549.40 DKK
    36% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Passer over armen lige forbi albuen til biceps. Ansell Edmont™ Microgard™ 2000 standardærmer inkluderer elastiske åbninger i begge ender.
  • Elastik i begge ender
  • Indbundne sømme
  • Mikroporøst polyethylenlaminat
  • Barriere mod farlige væsker og partikelformige stoffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Størrelse Universel
Produkttype Generelle ærmer
Materiale Mikroporøst polyethylenlaminat (ikke-vævet)
Farve Hvid
Sterilitet Ikke-steril
Engangs Engangsbrug
Lukketype Elastiske ender
Sømtype Bundet
Manchet stil Elastik
Længde (engelsk) 21 tommer
Længde (metrisk) 51 cm