Få mere at vide
Uvex™ Overærmer 9862 PE Hvid 50 par
Artikelnummer. 17229911 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Størrelse:
Universel
Artikelnummer. Størrelse
17229911 Universel
1 options
Artikelnummer. 17229911 Leverandør Uvex™ Leverandørnr. 9875300
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    445.00 DKK
    410.30 DKK / 50 par
    Spare 34.70 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 12-01-2027
Handsker, engangs kemisk beskyttelse. Materiale: PP spunbond lamineret med PE film
  • Handsker Kemisk engangsbeskyttelse Tilbehør
  • Farve: hvid
  • Materiale: PP spunbond lamineret med PE film
  • Elastik på begge sider
  • 50 par i polybag
  • Kun til engangsbrug
  • Størrelse: One size fits all
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Størrelse Universel
Produkttype Kemikaliebestandigt ærme
Materiale Ikke-vævet mikroporøst polyethylenlaminat
Farve Hvid
Sterilitet Ikke steril
Stil Standardhylster
Engangs Genanvendelig
Sømtype Optaget
Tykkelse 60 g/m²