Få mere at vide
Ansell Edmont™ Stof brun over ærmer
Artikelnummer. 12650952 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
66 cm
Pakningsstørrelse:
12 par
Artikelnummer. Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
12650952 66 cm 12 par
1 options
Artikelnummer. 12650952 Leverandør Ansell Edmont™ Leverandørnr. 59416
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2814.00 DKK
    2703.71 DKK / 12 par
    Spare 110.29 DKK
    3% Slukket
Forventet forsendelse: 11-03-2027
Svejsemanchet lavet af Kevlar™ stof– kombineret med et indvendigt bomuldslag. Disse gør ærmet let og åndbart, mens det giver beskyttelse mod den høje varme fra flyvende smeltede partikler og gnister.
  • Varme- og skærebestandigt beskyttelseshylster til svejsere
  • Beskyttelse mod høj varme og flyvende smeltede partikler og gnister
  • Let og åndbar på grund af det indvendige bomuldslag
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Størrelse Standard
Konstruktion Klip og syet
Produkttype Svejser ærme
Materiale Dupont™ Kevlar™ aramidfibre
Farve Brun
Sterilitet Non-sterile
Stil Sleeve with Thumb Hole
Engangs Reusable
Lukketype Elastic Upper with Knit Cuff
Latex fri Nej
Certificeringer/compliance EN 388, 407, CE 0493
Længde (engelsk) 26 in. (66 cm)
Længde (metrisk) 66 cm