Få mere at vide
Uvex™ C500 skærefast ærme
Artikelnummer. p-7236927 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Størrelse:
Medium
Større
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
15327042 Medium Hver
15317042 Større -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15327042 Leverandør Uvex™ Leverandørnr. 6049107
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Bamboo-TwinFlex™ Teknologien sikrer et højt niveau af skærebeskyttelse og slidstyrke. Silkeagtig, blød bambusfiber øger komfort og fugtabsorption.
  • Bamboo-TwinFlex™ Teknologi sikrer skærebeskyttelse og slidstyrke
  • Bambusfiber er blød og silkeagtig for øget komfort
  • Strik manchet giver en sikker pasform
  • Silikonefri ifølge aftrykstesten
  • Ideel til applikationer inden for bil-, byggeri-, drikkevare-, glas- og metalindustrien
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Størrelse Medium
Produkttype Skærefast ærme
Materiale Bambusviskose, HPPE, polyamid
Farve Grøn
Sterilitet Ikke steril
Stil Standardhylster
Engangs Genanvendelig
Lukketype Elastiske ender
Sømtype Optaget
Manchet stil Strikke