Beskrivelse
- Indeholder Dyneema™
- Høj skæremodstand.
- Kan vaskes op til °90 C.
- Velegnet til kontakt med alle fødevarer.
Applikationer
- Konserves
- Udbening
- Forarbejdning af frugt og grønt
Tekniske data
Tekniske data
| Størrelse | Standard |
| Konstruktion | Strikke |
| Produkttype | Skærefast ærme |
| Materiale | Dyneema, glasfiber, polyester |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Stil | Elastik i begge ender |
| Engangs | Genanvendelig |
| Lukketype | Krog og Løkke |
| Sømtype | Sømløst |
| Bedømmelse af skæremodstand | 10 gauge |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privacy Policy.
Spot an opportunity for improvement?