Få mere at vide
Nitritex™ BioClean-D™ Sterile ærmebetræk
Beskrivelse
- Antistatisk CleanTough™ materiale
- Bundne sømme med enkelt nålesting
- Steriliseringsmetode: Gammabestråling
- Dækker kravene til beskyttelsesbeklædning mod kemikalier specificeret i; Direktiv 89/686/EØF om personligt beskyttelsesudstyr, komplekst designudstyr (Kategori 3), EN 13034:2005 (Type PB[6])
- Prøveudtagning& Eftersyn: Iht ISO 2859.
- Holdbarhed og opbevaring: Tre (3) år fra fremstillingsdatoen
- En unik stregkode på kartonen (ITF-14) tillader automatisk dataindtastning i lagerkontrolsystemer.
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Hvid |
| Sterilitet | Steril |
| Stil | Elastisk |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001:2015 og (EU)2016/425, (EU)2016/425 ,EN ISO 13034:2005+A1:2009, EN ISO 14325, EN 1149-5:2008* , EN 530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, EN 9073-4, EN 863, EN 13935-2, ASTM F739-12, ISO 11137-1:2006 |
| Vægt (metrisk) | 1 |
| Produkttype | Ærmebetræk |
| Mængde | Et par pr. forseglet indre PE-pose; 15 indvendige poser pr. forseglet ydre PE-pose; seks ydre poser pr. foret karton (90 par) |