Få mere at vide
Ansell BioClean-D™ Langærmet engangsbetræk
Artikelnummer. 12332289
Skift visning
Sterilitet:
Ikke steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 180
Artikelnummer. Sterilitet Pakningsstørrelse
12332289 Ikke steril Pakke med 180
1 options
Artikelnummer. 12332289 Leverandør Ansell Leverandørnr. BDSCL
Sikkerhed starter her: Spar op til 60 %
Brug rabatkode 28008
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Ekstra lange ærmebetræk er konstrueret af antistatisk, lav-fnug CleanTough™ materiale og er ISO Klasse 4 kompatibel.
  • Beskyttelseshylstre fås i sterile eller ikke-sterile
  • Lav fnug, antistatisk CleanTough™ stof
  • Elastiske arme og manchetter
  • ISO Klasse 4 og EU GMP Grade A kompatibel
  • Universal størrelse
  • Totallængde: 500 mm
  • Anvendelser omfatter renrum, pharma, kontrollerede miljøer, 503B faciliteter/sammensætning, fremstilling, industri
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Størrelse Standard
Produkttype Kontrolleret miljø sleeve
Materiale Dobbelt laminat mikroporøst stof
Sterilitet Ikke steril
Engangs Engangsbrug
Lukketype Elastiske ender
Model- BDSC
Til brug med (applikation) Renrum, Klinisk, Medicinsk, Laboratorie
Certificeringer/compliance ASTM D6978-05, ASTM F739-12, ISO 9001:2015
Certificeringer/overholdelse (Europa) (EU)2016/425, EN ISO 13034:2005+A1:2009, EN ISO 14325, EN 1149-5:2008, EN 530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, EN 9073-4, EN 863, EN 13935-2
Længde (engelsk) 19,6 tommer.
Længde (metrisk) 500 mm
Emballage 6 poser, 30/pose
Renrumsklasse Klasse 10 (ISO 4)