Få mere at vide
Ansell™ HyFlex™ 11-280 Ærmer
Beskrivelse
- INTERCEPT™ Cut Resistance Technology giver klassens bedste skærebeskyttelse og en blød og kølig følelse til arbejderen
- Udviklet til at udføre i kombination med evt HyFlex™ skærebestandig handske
- Fås i tre versioner: Extra Wide, Wide, Narrow
Tekniske data
Tekniske data
| Størrelse | Smal |
| Konstruktion | Strikket |
| Produkttype | Ærme |
| Materiale | HPPE garn |
| Farve | Grå |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Stil | Ambidextrøs |
| Engangs | Genanvendelig |
| Lukketype | Elastik overdel med strik manchet |
| Sømtype | Sømløst |
| Vis mere |