Få mere at vide
Kimtech™ A5 steril renrumsbeskytter til ærme
Artikelnummer. 15196415
Skift visning
Størrelse:
Standard
Pakningsstørrelse:
100 par
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
15196415 Standard 100 par
1 options
Artikelnummer. 15196415 Leverandør Kimtech™ Leverandørnr. 36077
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3591.00 DKK
    1981.20 DKK / 100 par
    Spare 1609.80 DKK
    44% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Kimtech™ A5 Sterile Cleanroom Sleeve Protector med integreret tommelfingerløkke er tredobbelt pakket, vakuumpakket og velegnet til ISO Klasse 5 eller højere renrum.
  • A5 sterile renrums ærmebeskyttere har en gennemsnitlig bakteriel filtreringseffektivitet (BFE) på 96 %
  • Lavet af 100% polypropylen åndbar SMS stof
  • Tredobbelt pose og vakuumpakket
  • Velegnet til ISO Klasse 5 eller højere renrum
  • Innovativ manchetfoldning, der præsenterer indersiden af ærmerne, når pakken åbnes, hvilket reducerer risikoen for at forurene ydersiden af ærmet
  • Integreret tommelfingerløkke forhindrer ærmet i at rulle tilbage og blotlægge armen eller håndleddet
  • Ikke lavet med naturgummilatex, silikone eller BHT-konserveringsmidlet
  • Designet til engangsbrug
  • 100 par (200 hver) pr
  • Velegnet til brug i EU GMP ISO 5 Klasse A sterile renrumsmiljøer og laboratorier
  • Hvert par ærmer i individuelt poser har en steriliseringsindikator som et billede af, at det er blevet gammasteriliseret
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Størrelse Standard
Produkttype Beskyttende ærme
Materiale Polypropylen
Sterilitet Steril
Engangs Engangsbrug
Lukketype Krog og løkke strop
Sømtype Sammenføjet
Latex fri Ja
Model- 36077
Certificeringer/compliance Type 6 PPE Kategori III
Certificeringer/overholdelse (Europa) PPE Cat I, forordning (EU) 2016/425
Inkluderer Tommelfingerløkke
Længde (engelsk) 18 tommer
Længde (metrisk) 45.7 cm
Renrumsklasse Klasse 100 (ISO 5)
Vis mere Vis mindre
RightCycle