Få mere at vide
Nitritex™ BioClean-C™ Beskyttende ærmebetræk
Artikelnummer. 15298108
Skift visning
Farve:
Blå
Pakningsstørrelse:
Pakke med 180
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
15298108 Blå Pakke med 180
1 options
Artikelnummer. 15298108 Leverandør Nitritex™ Leverandørnr. BCSC
Understøt et sikrere og mere effektivt laboratorium
Brug rabatkode 28026
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 04-01-2027
Beskyttende ærmebetræk til kemoterapi giver beskyttelse mod en række kemoterapilægemidler og er kompatible med ISO Klasse 4 renrum.
Designet til beskyttelse, den BioClean-C™ Kemoterapi-beskyttende ærmebetræk er specielt udviklet til maksimal beskyttelse mod en række kemoterapi-lægemidler og for at være kompatible med ISO Klasse 4 renrum. Konstrueret af let, lav-fnug og slidstærkt CleanTough™ materiale, ærmebetræk har elastiske arme og 100% polyester elastiske manchetter. Coveret 'one size fits all' er skræddersyet til hurtig og enkel påføring
  • Testet mod ASTM D6978-05 ved hjælp af minimum ni cytotoksiske lægemidler
  • Ultralydslimede sømme med beskyttende tape
  • Elastik for sikker pasform
  • Behandlet for at sikre ISO Klasse 4 kompatibilitet
  • 100% polyester elastiske manchetter
  • Let, lav-fnug og slidstærkt CleanTough™ materiale
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Størrelse Standard
Produkttype Kontrolleret miljø sleeve
Materiale Dobbelt laminat mikroporøst stof
Farve Blå
Sterilitet Ikke steril
Manchet stil Elastik
Model- BCSC
Til brug med (applikation) Kemoterapi beskyttende
Certificeringer/compliance ISO 9001:2015
Certificeringer/overholdelse (Europa) (EU)2016/425, EN ISO 13034:2005 + A1:2009, EN 14325, ASTM F739-12, EN 530, EN 6530, EN 13934-1, EN 9073-4, EN 863, EN 13935-2