Kits til totalproteinanalyse
Vores udvalg af produkter til proteinanalyse omfatter kits og reagenser designet til nemt at bestemme proteinkoncentrationen i en prøve efter cellelyse, oprensning eller mærkning. Sortimentet omfatter BCA-, Lowry- og Bradford-analysekit, standarder for bovint serumalbumin (BSA) samt immunanalysekit.
Nyttige links
Spar nu – eksklusive tilbud
Produktkode 10270014
Produktkode 9023018
Produktkode 18710094
Produktkode 10677904
Produktkode 18603810
Produktkode 10495944
Produktkode 200000331
Produktkode 10341664
Produktkode 10753505
Produktkode 11861345
Produktkode 15950513
Fuldfør din ordre – gode tilbud
Produktkode 11870104
Produktkode 11583100
Produktkode 6909043
Must Have
Produktkode 200000333
Produktkode 10495315
Produktkode 15398086
Produktkode 10404195
Produktkode 10750985
Produktkode 10177723
Produktkode 10760815
Ofte stillede spørgsmål
En totalproteinanalyse er en laboratorieteknik, der anvendes til at måle den samlede mængde protein i en prøve. Denne type analyse anvendes almindeligvis i biokemisk og klinisk forskning til at kvantificere proteinkoncentration i forskellige biologiske prøver såsom blodserum, cellelysater eller vævshomogenater. Flere metoder kan anvendes til totalproteinanalyser, herunder:
- Biuret-metoden: Denne metode indebærer dannelsen af et violetfarvet kompleks, når proteiner reagerer med kobberioner i en alkalisk opløsning. Farvens intensitet, målt spektrofotometrisk, er proportional med proteinkoncentrationen
- Bradford-analyse: Denne metode anvender farvestoffet Coomassie Brilliant Blue, som binder til proteiner og forårsager en forskydning i farvestoffets absorptionsmaksimum. Ændringen i absorbans måles spektrofotometrisk og er proportional med proteinkoncentrationen
- Lowry-analyse: Denne metode kombinerer Biuret-reaktionen med reduktion af Folin-Ciocalteu-reagenset, hvilket resulterer i en blå farve, hvis intensitet er proportional med proteinkoncentrationen
- BCA-analyse (bicinchoninsyreanalyse): Denne metode er baseret på reduktion af Cu²⁺ til Cu⁺ af proteiner i et alkalisk miljø, efterfulgt af kelering af Cu⁺ med bicinchoninsyre, hvilket giver en lilla farve. Farvens intensitet måles spektrofotometrisk og er proportional med proteinkoncentrationen
Hver metode har sine fordele og begrænsninger med hensyn til følsomhed, specificitet og brugervenlighed. Valget af metode afhænger af de specifikke krav til forsøget og typen af prøve, der analyseres.
Et alternativ til BCA-analysen er Bradford-analysen. Begge analyser anvendes almindeligvis til bestemmelse af proteinkoncentration, men de fungerer ud fra forskellige principper og har forskellige fordele og begrænsninger.
Bradford-analysen anvender farvestoffet Coomassie Brilliant Blue, som binder til proteiner, primært via argininrester, og forårsager en forskydning i farvestoffets absorptionsmaksimum. Den resulterende farveændring kan måles spektrofotometrisk.
Fordele:
- Hurtig og enkel at udføre
- Høj følsomhed for detektion af lave proteinkoncentrationer
- Mindre interferens fra almindelige laboratoriereagenser (f.eks. reduktionsmidler, detergenter)
Begrænsninger:
- Responsen kan variere afhængigt af proteinsammensætning (f.eks. argininindhold)
- Mindre lineært område sammenlignet med BCA- og Lowry-analyser
Bradford-analysen er meget følsom, men BCA-analysen kan være mere konsistent på tværs af forskellige proteintyper. Bradford-analysen påvirkes mindre af visse kemikalier (f.eks. detergenter), som kan interferere med BCA-analysen. BCA-analysen har generelt et bredere lineært område sammenlignet med Bradford-analysen.
Valget mellem BCA-analysen og dens alternativer afhænger af de specifikke krav til forsøget, prøvetypen og tilstedeværelsen af interfererende stoffer.
Når du vælger et totalproteinanalysekit, er det vigtigt at overveje flere faktorer for at sikre, at kittet opfylder dine specifikke behov og giver pålidelige resultater. Her er fem vigtige overvejelser:
1) Følsomhed og detektionsområde:
Bestem om analysen kan detektere de proteinkoncentrationer, der findes i dine prøver. Nogle analyser er mere følsomme end andre, hvilket er afgørende for prøver med lave proteinkoncentrationer. Sørg for, at analysen har et passende dynamisk område til nøjagtigt at måle proteinkoncentrationer uden behov for overdreven fortynding eller koncentration.
2) Prøvekompatibilitet:
Bekræft, at analysen er kompatibel med de prøvetyper, du planlægger at analysere (f.eks. serum, plasma, cellelysater, vævshomogenater). Vurder om almindelige komponenter i dine prøver (f.eks. detergenter, reduktionsmidler, salte) kan interferere med analysen. Nogle analyser er mere tolerante over for sådanne komponenter end andre.
3) Nøjagtighed og præcision:
Kontroller om analysen giver nøjagtige målinger, der er i overensstemmelse med kendte standarder eller andre validerede metoder. Overvej reproducerbarheden af resultaterne. Høj præcision er afgørende for pålidelige og konsistente data.
4) Brugervenlighed og tidsforbrug:
Vurder kompleksiteten af analyseprotokollen. Enklere procedurer sparer tid og reducerer risikoen for fejl. Overvej den samlede tid fra prøveforberedelse til dataindsamling.
5) Omkostninger:
Vurder prisen på analysekittet, inklusive nødvendige reagenser og forbrugsvarer. Afvej omkostningerne i forhold til dit budget og antallet af prøver.
Ved nøje at overveje disse faktorer kan du vælge et totalproteinanalysekit, der bedst passer til dine behov og giver nøjagtige, pålidelige resultater.