Få mere at vide
Thermo Scientific™ Compat-Able™ Protein Assay Preparation Reagent Kit
Artikelnummer. 11861345 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11861345 500 mL 500ml
1 options
Artikelnummer. 11861345 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 23215
 Begrænset vare
På lager
Udfældningsreagenser til at fjerne forstyrrende stoffer fra proteinanalyseprøver for at gøre dem kompatible med BCA og Coomassie-Bradford-assays.
Thermo Scientific™ Compat-Able Protein Assay Preparation Set eliminerer forstyrrende stoffer fra proteinanalyseprøver for at gøre dem kompatible med BCA og Bradford-assays.
De Compat-Able Reagenser fjerner salte, detergenter, reduktionsmidler og andre stoffer fra proteinprøver for at eliminere interferens med proteinanalyser. Protokollen udfælder selektivt alt proteinet, hvorved de ikke-proteinkomponenter let kan dekanteres og fjernes. Det oprensede, præcipiterede protein genopløses i vand, hvilket gør det klar til nøjagtig bestemmelse af proteinkoncentrationen ved hjælp af standardproteinassaymetoder. Proceduren udføres på mindre end 10 minutter med blot et par enkle trin. De Compat-Able Forberedelsessæt fås individuelt eller bekvemt sammen med enten Thermo Scientific Pierce BCA Protein Assay Kit eller Thermo Scientific Pierce Coomassie Plus Protein Assay Kit.
Højdepunkter:
  • Fjern uforeneligheder– fjerner næsten ethvert stof, der interfererer med kolorimetriske proteinanalyser: salte, detergenter, denatureringsmidler, reduktionsmidler og endda IEF-prøvebuffer
  • Enkelt og hurtigt– Forbered prøver på mindre end 10 minutter med fire enkle trin
  • Bekvem– reagenssæt er nemmere at bruge end hjemmelavet TCA eller acetonefældningsreagenser, hvilket giver mere ensartede resultater
  • Skalerbar– mikrocentrifugemetoden kan nemt skaleres til større centrifugerørvolumener til særlige behov
  • Valideret– testet og tilbudt sammen med BCA og Coomassie Plus Protein Assay Kits; protokollen integrerer kontrol- og normaliseringsprocedurer
Inkluderer:
Sættet indeholder to reagenser på flaske (reagens 1 og reagens 2); Komplet sæt indeholder reagenssættet plus komponenter af det respektive proteinassay
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Sættet indeholder tilstrækkelige reagenser til at forbehandle op til 500 prøver
• 250 ml Compat-Able Protein Assay Forberedelse Reagens 1
• 250 ml Compat-Able Proteinanalyseforberedelse Reagens 2 Opbevares
ved stuetemperatur
Oversigt Compat-Able Protein Assay Forberedelse Reagens Sæt
Assay BCA eller Bradford Assay
Detektionsmetode Kolorimetrisk
Produktlinje Compat-Able
Produkttype Proteinkvantificeringsassay
Specificitet Ikke målspecifik
Til brug med (applikation) Inkompatibilitet Eliminering
Til brug med (udstyr) Spektrofotometer, mikropladelæser
Mængde 500 mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Compat-Able Protein Assay Preparation Reagent Kit
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305-VED KONTAKT MED ØJNENE:.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P311-Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Trichloroacetic acid