Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ GST Spin-rensningskit, 0,2 ml
Artikelnummer. 11870104 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
Sæt med 25 kolonner
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11870104 Sæt med 25 kolonner Hver
1 options
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33.33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”27970” to get your promotional price
Artikelnummer. 11870104 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 16106
Hold din videnskab i gang med 3 for 2
Brug rabatkode 27970
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33.33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”27970” to get your promotional price
Rens GST-mærkede rekombinante fusionsproteiner fra cellelysater ved hjælp af affinitetsoprensningsresin, spin-kolonner og plader med glutathion (GSH) agaroseperler
Thermo Scientific™ Pierce Glutathione Agarose er en højkapacitets, højtydende resin til affinitetsoprensning af GST-mærkede fusionsproteiner fra cellulære lysater.
Støtten af høj kvalitet består af glutathion, der er blevet immobiliseret af sin centrale sulfhydrylgruppe via en 12–atoms spacerarm til tværbundne 6 % agaroseperler. Oprensning af GST–fusionsproteiner ved hjælp af glutathion (GSH)-agaroseperler er veldokumenteret og kan tilpasses til en række forskellige skalaer, kolonneformater og specifikke anvendelser. Uanset om formålet er at rense store mængder rekombinant protein fra overudtryk af E. Coli-lysater eller at undersøge proteininteraktioner, der involverer GST–mærkede bait-proteiner, er Pierce Glutathione Agarose velegnet til opgaven.
For at imødekomme disse mange anvendelser tilbydes Pierce Glutathione Agarose i flere pakkestørrelser og formater. Disse omfatter tre volumener af resinsopslæmning, tre størrelser af centrifugeklare kolonner, komplette GST-oprensningssæt og to størrelser af FPLC–klare kromatografipatroner.
Højdepunkter:
  • Høj kapacitet – binder mindst 25 mg rekombinant GST-protein pr. milliliter harpiks
  • Højt udbytte og renhed – renser konsekvent mindst 10 mg GST–mærket protein pr. milliliter resin med mere end 90 % renhed
  • Omkostningseffektiv – resin er økonomisk prissat og kan genbruges mindst fem gange uden reduktion i bindingskapacitet og rensningsevne
  • Alsidig – fungerer godt til rensning af GST–fusionsproteiner fra bakterielle lysater eller brug med foroprenset GST–mærkede proteiner med henblik på pull down-proteininteraktioner
  • Kompatibel – valideret og effektiv til brug med Thermo Scientific Pierce Cell Lysis Reagent til ekstraktion og rensning af bakterie- eller pattedyrcellekulturer
  • Fleksibel – tilgængelig i flere formater, herunder bulkresin, spin-kolonner, kromatografipatroner og praktiske GST-rensningssæt
Tilgængelige formater:
  • Resinopslæmninger: 10 ml, 100 ml, 500 ml flasker
  • Spin-kolonner: 0,2 ml (mikrocentrifuge), 1 ml, 3 ml kolonner
  • Oprensningssæt: komplette sæt i alle tre kolonnestørrelser
  • Kromatografipatroner: 1 ml og 5 ml patroner, kompatible med automatiserede væskekromatografisystemer og med sprøjtehåndtering
  • Bulk og brugerdefineret: Lad os kende dine behov for glutathion-agarose i bulk
Inkluderer:
Sættet indeholder Pierce glutathion spin-kolonner, ækvilibrerings-/vaskebuffer og glutathion for at forberede elueringsbuffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 0.2 mL
Oversigt Gennembore GST Spin-rensningskit, 0,2 ml
Indhold og opbevaring Tilstrækkelig til: Rensning af ca. 2 mg GST-mærket protein pr. søjle
• Pierce Glutathion Spin Columns, 0,2 ml, 25 søjler
• Udlignings-/vaskebuffer, 250 ml
• Glutathion, 184 mg
• Opsamlingsrør, 2 mL, 80 rør
• Søjlestik, 25 stik Opbevares
ved 4 °C.
Produktlinje Pierce
Mængde Sæt med 25 kolonner
Mål GST-mærket protein
Type Spinkolonne-sæt
Stationær fase Glutathion
Tilstrækkelig til 2 mg GST-mærket protein pr. kolonne
Format Sæt, mikrocentrifuge, spin-kolonne
Kolonnetype Affinitet, agarose-resin