Få mere at vide
Novus Biologicals™ Universal Lateral Flow Assay Kit
Artikelnummer. 18710094 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
100 Tests
Artikelnummer. Mængde
18710094 100 Tests
1 options
Artikelnummer. 18710094 Leverandør Novus Biologicals™ Leverandørnr. 43000100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-10-2026
The Expedeon Universal Lateral Flow Assay (LFA) Kit is designed to enable the easy development of customized sandwich lateral flow assays.
Kit Contents:
  • 3 x 100ug Lightning-Link™ Ulfa-Tag conjugation kit
  • 3 x MINI reaction 40 nm InnovaCoat™ GOLD
  • 40 nm InnovaCoat GOLD™-Biotin
  • 2 x 96-well low binding well plates
  • 100 Universal-LFA strips
  • Buffer
  • Scoring card
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Assay Kit
Mængde 100 Tests
Opbevaringskrav Storage of components varies. See protocol for specific instructions.
Mål Universal Lateral Flow