Få mere at vide
Thermo Scientific™ GENESYS™ 30 Visible-spektrofotometer
Artikelnummer. p-6909043 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Stiktype:
EU-stik
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Stiktype Pakningsstørrelse
15531182 EU-stik Hver
1 options
Artikelnummer. 15531182 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 840277300
Læg i indkøbskurv
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Udfør både grundlæggende og komplekse analyser med Thermo Scientific™ GENESYS™ 30 Visible-spektrofotometer, en intuitiv, pålidelig løsning til uddannelse eller i laboratoriet.
Få høj præcision og funktionalitet i et enkelt, men sofistikeret synligt spektrofotometer. Thermo Scientific™ GENESYS™ 30 Visible-spektrofotometer udfører både grundlæggende og komplekse analyser til uddannelsesmæssig eller industriel brug. Dets intuitive design giver elever og lærere mulighed for at fokusere på videnskabelige data og koncepter i stedet for at lære at bruge instrumentet. I laboratoriet kan teknikere på alle niveauer, der arbejder i rutinemæssige QA/QC-applikationer, nemt opnå troværdige resultater for at bekræfte kvaliteten eller informere om de næste trin. Resultater kan rapporteres hurtigt som digitale eller trykte data.
GENESYS 30 Visible-spektrofotometer giver dig intuitivt design, en farveskærm i høj opløsning, hurtige og nøjagtige målinger og praktisk datarapportering. Det er det ideelle instrument for enhver bruger, uanset om det er en nybegynder eller en erfaren laboratoriemedarbejder.
Produktfunktioner:
  • Helt nyt industrielt design for bedre brugervenlighed
  • High definition 5-tommer farveskærm med gummibelagt trykknap-tastatur for nem navigation
  • Enkeltcellemåling med aftagelig, vaskbar prøverumsforing
  • Celleholdere til standard celletyper inklusive reagensglas
  • Ny indbygget software UI; Thermo Scientific™ VISIONlite pc-software er valgfri
    • Data som du vil have det
    • USB-dataeksport i et tekstformat, der ’er let at læse og behandle
  • Fremragende snap-on termisk printer
  • Tre års garanti og dygtig teknisk support
Fordele for undervisere:
  • Opfylder læseplanskrav til:
  • En bølgelængde
  • Scanning
  • Øl'’s lov
  • Kolorimetri/kolorimetrisk analyse
  • Kvantitativ analyse
Fordele ved at være laboratoriemedarbejder:
  • Højere datasikkerhed med 6-punkts kvant plus koncentrationstilstand
  • Flere lokale sprogvalg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Grundlinjeplanhed <0,003 A, 325 til 1000 nm, glattet
rum Tilgængelig fra toppen, fronten eller siden
Kan rumme celler op til 100 mm vejlængde
Tilgængeligt tilbehør til prøverør med en diameter på op til 25 mm og en højde på 150 mm
Aftagelig, vaskbar foring til prøverummet med magnetisk placering og fastholdelse
Forbindelser USB-A, USB-B
Oversigt GENESYS 30 VIS-spektrofotometer med EU-strømkabel
Detektor type Silicium-fotodiode
Vise 5 tommer 32-bit farveskærm, 800 x 480 pixels
Dimensioner (L x B x H) 35.5x 38.5x 19.5 cm
Sprog Dansk, fransk, tysk, Spansk, Italiensk, Portugisisk, Russisk, Kinesisk, Japansk, Koreansk, Thai, Arabisk
Produktlinje GENESYS 30
Spektral båndbredde 5 nm
Type Visible-spektrofotometer
Bølgelængdeområde 325 til 1100 nm
Drift <0,002 A/time (Ved 500 nm efter 2 timers opvarmning.) Typisk<0,004 A/time. efter 1 time. opvarmning
Elektriske krav Ekstern AC til DC konverter. Spænding og frekvens (Hz) vælges automatisk, 100/250 V, 50/60 Hz
Tastatur Taktil gummi 23 taster med numerisk tastatur
Lampens levetid 1000 hrs.
Støj ≤0,001A ved 0A
≤0,001A ved 1A
≤0,002A ved 2A
RMS ved 500 nm. 60 på hinanden følgende målinger
Optisk design Enkelt stråle
Fotometrisk nøjagtighed ±0,002 A (0 til 0,3 A), 0,5 % af ABS-aflæsning (0,301 A til 2,5 A)
Fotometrisk display -3 A til +3 A, 0 til 200 000 %T, 0 til 9 999 999 °C
Fotometrisk rækkevidde -3 A til +3 A
Fotometrisk gentagelighed ± 0,002 A
Målt ved 1,0 A ved 546 nm
Stiktype EU-stik
Printer inkluderet Termoprinter tilbehør med 80 mm bredde papir
Scanningshastighed Automatisk– op til 1200 nm/min.
Stray Light <0,1 %T ved 340 nm og 400 nm
Målt ved hjælp af glasafskæringsfiltre eller NaNO 2 ved 340 nm
garanti 2 år som standard med 1 års forlængelse ved registrering af instrumentet hos Thermo Fisher Scientific inden for 6 måneder efter købet
Bølgelængde nøjagtighed ±2 nm
Bølgelængde datainterval 1 nm
Bølgelængde gentagelighed < ±1 nm
Vægt (metrisk) 7.5 kg
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.