Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Bradford Protein Assay Kit
Artikelnummer. 10270014 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
950 mL
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10270014 950 mL 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 10270014 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 23200
 Begrænset vare
På lager
Brun-til-lilla (A595nm), klar til brug, klassisk reduktionsmiddel-kompatibelt assay-reagens til måling af total proteinkoncentration vs. proteinstandard.
Mål proteinkoncentration ved hjælp af en stabil formulering af det originale Bradford-reagens beskrevet i litteraturen med Thermo Scientific™ Pierce Coomassie Protein Assay Kit.
Pierce Coomassie Protein Assay Kit er en færdig formulering af det populære assay-reagens, som oprindeligt blev beskrevet af Bradford i 1976. Når det blandes med en proteinopløsning, ændrer det sure Coomassie-farvestofreagens farve fra brun til blå i forhold til mængden af protein i prøven. Proteinbestemmelser foretages ved sammenligning med farveresponsen fra proteinassay-standarder, som normalt forberedes som en række kendte fortyndinger af bovint serumalbumin (BSA) eller bovint gammaglobulin (BGG). Sættet indeholder Coomassie Protein Assay Reagens og en pakke Albumin Standard Ampuler. Den simple procedure kan tilpasses næsten alle volumenskalaer, herunder reagensglas, cuvetter og mikroplader.
Højdepunkter:
  • Bradford-reagens –, stabilt, klar-til-brug sæt af det klassiske Bradford-assay-reagens
  • Kolorimetrisk – måling med et standard spektrofotometer eller pladelæser (595 nm)
  • Let at bruge – enkelt reagens; ingen arbejdende reagensforberedelse kræves
  • Hurtig – næsten øjeblikkelig farveudvikling; tilføje, mix og læs resultater
  • Broad range – registrerer proteinkoncentration i området 1 til 1500 μg/ml
  • Fleksible – mikroplade- og cuvetprotokoller leveres med instruktionerne og kan tilpasses flere målarbejdsområder
Inkluderer:
Coomassie Protein Assay Reagens og 10 ampuller af Albumin Standard
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Tilstrækkelig til:
  • 630 røranalyser eller 3800 mikropladeanalyser
  • Pierce Bradford Assay Reagens, 950 ml
  • Albumin Standard ampuller, 2 mg/ml, 10 x 1 ml
Opbevar Bradford Protein Assay Reagens ved 4 °C. Opbevar uåbnede Albumin Standard ampuller ved stuetemperatur.
Assay Bradford Assay
Detektionsmetode Kolorimetrisk
Produktlinje Pierce
Produkttype Proteinkvantificeringsassay
Specificitet Ikke målspecifik
Tilstrækkelig til 630 røranalyser eller 3800 mikropladeanalyser
Til brug med (applikation) Opløsningsbaseret detektion, absorption
Til brug med (udstyr) Spektrofotometer, mikropladelæser
Mængde 950 mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pierce Coomassie (Bradford) Protein Assay Kit
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H371-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305-VED KONTAKT MED ØJNENE:.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: phosphoric acid, methanol